Få mere at vide
Sartorius Stedim Sprøjtefilterholder i rustfrit stål
Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
25 mm
47 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sprøjtefilterholder anbefales til filtrering af volumener på op til ca. 100 ml.
- In-Line Filterholder er designet til in-line filtrering med et tryk på op til 20 bar ved hjælp af 47 mm filter.
Tekniske data
Tekniske data
| Stik | Slangenipler DN10 |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 13 cm 2 |
| Maks. Tryk | 20 bar |
| Type | In-Line Filterholder i rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) indvendig | 47 mm |