Få mere at vide
Sartorius™ arium™ Rengøringssprøjte
Artikelnummer. 15133047 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Arium Pro-DI, Pro-UF, Pro-UV og Pro-VF systemer, Arium 611 system, Arium 613APV trykbeholder
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15133047 Arium Pro-DI, Pro-UF, Pro-UV og Pro-VF systemer, Arium 611 system, Arium 613APV trykbeholder 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15133047 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. 611CDS1
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Fjern mikroorganismer effektivt for en lang levetid. Sartorius™ arium™ Rengøringssprøjter er fyldte, tilslutningsklare sprøjter, der indeholder 50mL af et yderst effektivt rengøringsmiddel. Designet til brug med arium™ Pro og 611 vandrensningssystemer og 613APV tryktanken.
Arium™ Rengøringsløsning - Effektiv rengøring for en lang levetid
  • Meget effektiv rengøring
  • Fri for organiske komponenter
  • Skånsom mod materialerne
De Arium™ Cleaning Solution bruges til effektivt at fjerne urenheder, der kan opbygges over tid under vandbehandling.
Regelmæssig rengøring fjerner ikke kun urenheder, men fører også til en længere levetid for forbrugsstoffer og øger flowhastigheden.
Fyldt og klar til brug i den praktiske rensesprøjte, kan renseopløsningen bruges direkte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Til brug med (udstyr) Arium Pro-DI, Pro-UF, Pro-UV og Pro-VF systemer, Arium 611 system, Arium 613APV trykbeholder
Type Saneringssprøjtesæt
Til brug med (applikation) Sanering, desinficering og rensning af biofilm, der dannes under vandrensning
Materiale Natriumhypochlorit, hydrogenperoxid, natriumchlorid og hypoklorsyre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.