Få mere at vide
Sartorius Secura™ Semi-Micro-vægt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-5162676 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
60 g, 120 g, 220 g
Model-:
Secura 225D
Læsbarhed:
0.01, 0.01, 0.1 mg
Gentagelighed:
0.02 mg, 0.04 mg, 0.07 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15326198
Brand: Sartorius SECURA225D1S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbyder fire forskellige vejeområder for at opfylde behovene for de fleste 5-cifrede vejeanvendelser
  • Har avanceret mekanisk og elektronisk vejeteknologi
  • isoCAL: automatisk intern justering kan programmeres med definerede intervaller eller ændringer i den omgivende temperatur
  • Integreret niveaukontrol overvåger konstant, om vægten er i vater og giver straks brugeren besked, hvilket sikrer optimal og gentagelig vejning
  • SQmin: minimum prøvereference kan programmeres og vises på vægten
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Tilslut vægten til en computer ved hjælp af en USB og overfør resultater med det samme
  • Vejeresultater kan udskrives på få sekunder i overensstemmelse med GLP/GMP
  • Mindre fodaftryk og kontroldisplay foran med integreret kølesystem
  • Effektiv og nem til emhætte- og bordpladeinstallationer
  • Aftagelig skål i rustfrit stål
  • Enkeltblok, monolitisk vejecelle for optimal performance og repeterbarhed
  • Enkel berøringsskærm for nem navigation (uden manual)
  • Aftagelige, rullende glasdøre og komplet trækkammer
  • Kontureret bundplade giver spildbeskyttelse og kan nemt fjernes og rengøres
  • Indbygget identifikationsfunktion til at tildele unikke ID'er til prøver og batches
  • Adgangskodefunktion til at beskytte alle dine indstillinger mod eventuelle utilsigtede ændringer
  • Højkapacitetsspecifikationer til at rumme store bægre og tara-beholdere
Specifikationer:
  • Udgangspunkt for driftsområdet ifølge USP: 25 mg
  • Følsomhedsforskydning mellem 10°C til 30°C:± 1 ppm/K
  • isoCAL temperaturændring: 1,5k
  • isoCAL tidsinterval: 4 timer
  • Skærmopdateringshastighed: 0,2 mm, 0,4 mm
  • Vejeskålens diameter: 80 mm (90 mm valgfri)
  • Vejekammerhøjde: 218 mm
  • Dimensioner (D x B x H): 37,6 x 21,4 x 31,6 cm
  • Nettovægt: ca. 7,8 kg
Model 225D Secura Semi-Micro-vægt:
  • Vejekapacitet: 60 g, 120 g, 220 g
  • Læsbarhed: 0,01 mg, 0,01 mg, 0,1 mg
  • Repeterbarhed: 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
  • Linearitet: 0,1 mg, 0,1 mg, 0,2 mg
  • Stabiliseringstid: 6, 6, 2 sek.
Model 125 Secura Semi-Micro-vægt:
  • Vejekapacitet: 60 g, 120 g
  • Læsbarhed: 0,01 mg, 0,01 mg
  • Repeterbarhed: 0,02 mg, 0,04 mg
  • Linearitet: 0,1 mg, 0,1 mg
  • Stabiliseringstid: 6, 6 sek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering isoCAL (automatisk intern justering)
Volumen 60 g, 120 g, 220 g
Display Type Berøringsskærm
Læsbarhed 0.01, 0.01, 0.1 mg
Format Semi-Micro-vægt:
Nivellering Integreret niveaukontrol
Model- Secura 225D
Gentagelighed 0.02 mg, 0.04 mg, 0.07 mg
Stabiliseringstid 6/6/2 sek.
Type Semi Micro-vægt
Bredde (engelsk) 8,4 tommer
Bredde (metrisk) 214 mm
Højde (engelsk) 12,4 tommer
Højde (engelsk) kammer 8,5 tommer
Højde (metrisk) 316 mm
Højde (metrisk) kammer 218 mm
Dybde (engelsk) 14,8 tommer
Dybde (metrisk) 376 mm
Elektriske krav 100-240V 50-60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Strømstyrke 10 amp enkeltfaset
Frekvens 50 Hz
Lovligt for handel Klasse I