Få mere at vide
Sartorius Polycarbonat filtreringsholdere
Artikelnummer. 10720432 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Type:
Filterholder del
Filtreringsholder
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
10720432 Filtreringsholder Hver
10603772 Filterholder del Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10720432 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 16510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til klaring eller sterilfiltrering af op til ca. 200 ml volumener af vandige opløsninger
Type 16510 er komplet med beholderkolbe, og kan betjenes med undertryk såvel som med let overtryk (0,5 bar anbefales til højeste ståtider). Det er sammen med en vakuumhåndpumpe et praktisk, omkostningseffektivt system til filtreringen i laboratoriet eller udenfor. Ved sterilfiltrering er filterholderen, der indgår i leveringen, udstyret med et glasfiberfilter 13400-0013 og muliggør en steril udluftning til trykkompensation for at undgå kontaminering af sterilfiltratet. Tragten passer på den centrale åbning af låget og forenkler påfyldningen af væske i den øverste del. Type 16511 er som 16510, men uden modtagerkolbe. Det bruges på en sugekolbe eller en vakuummanifold, f.eks Combisart .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Vakuumfilterholder, manifoldsystem
Materiale Polycarbonat
Materiale (membran) Hydrofil PES
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Til klaring eller sterilfiltrering af op til ca. 200 ml volumener af vandige opløsninger
Mængde Hver
Type Filtreringsholder
Volumen (metrisk) modtager 200 mL
Volumen (metrisk) Øvre 250 mL
Diameter (metrisk) membran 4.7 cm