Få mere at vide
Sartorius Udskiftningsdel til polycarbonatfiltreringsholdere
Artikelnummer. p-4371762 Shop alle Sartorius produkter
Type:
Øverste del
Filterstøtte
Filtersystem stop
Modtagerflaske
Prop
Silikone O-ring
Slangenippel
Mængde:
1 stk.
10 Pk.
2 Pk.
3 Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10079740
Brand: Sartorius 6980225
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftningsdel til polycarbonatfiltreringsholdere er til brug med Microsart™ Fordelere 16510 og 16511.
  • Polycarbonat tilbehør
  • Til brug med Microsart™ Fordelere 16510, 16511
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Filterholder
Materiale Polycarbonat
Materiale (membran) PES
Sterilitet Ikke steril
Mængde 10 Pk.
Type Prop