Få mere at vide
Sartorius Udskiftningsdel til polycarbonatfiltreringsholdere
Shop alle Sartorius produkter
Type:
Øverste del
Filterstøtte
Filtersystem stop
Modtagerflaske
Prop
Silikone O-ring
Slangenippel
Mængde:
1 stk.
10 stk.
2 pakker
3 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Polycarbonat tilbehør
- Til brug med Microsart™ Fordelere 16510, 16511
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Filterholder |
| Materiale | Polycarbonat |
| Materiale (membran) | PES |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 3 pakker |
| Type | Silikone O-ring |
| Højde (engelsk) | 0,08 tommer. |
| Højde (metrisk) | 2 mm |
| Diameter (metrisk) | 14 mm |