Få mere at vide
Sartorius Reservedele til Microsart Tragt
Artikelnummer. 11723859 Shop alle Sartorius produkter
Type:
Microsart Base Support
Microsart Frit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11723859
Brand: Sartorius 1ZU0002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sartorius Microsart Tragter er klar til brug, sterile polypropylentragte med klik-pas lukning.
  • 14-555-783: Microsart™ Frit
  • 14-555-784: Microsart Fod 47 mm, rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Microsart Tragt
Materiale Rustfrit stål
Sterilitet Ikke steril
Mængde Hver
Type Microsart Base Support
Diameter (metrisk) membran 4.7 cm