Få mere at vide
Sartorius Quintix™ Semi-mikrovægte
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
40 g, 60 g
Model-:
Quintix 125D
Quintix 65
Læsbarhed:
Gentagelighed:
0.02 mg, 0.04 mg
0.02 mg, 0.04 mg, 0.07 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Tilbyder fire forskellige vejeområder for at opfylde behovene for de fleste 5-cifrede vejeanvendelser
- Har avanceret mekanisk og elektronisk vejeteknologi
- isoCAL: automatisk intern justering kan programmeres med definerede intervaller eller ændringer i den omgivende temperatur
- SQmin: minimum prøvereference kan programmeres og vises på vægten
- Overbelastningsbeskyttelse
- Tilslut vægten til en computer ved hjælp af en USB og overføre resultater med det samme
- Vejeresultater kan udskrives på få sekunder i overensstemmelse med GLP/GMP
- Mindre fodaftryk og kontroldisplay foran med integreret kølesystem
- Effektiv og nem til emhætte- og bordpladeinstallationer
- Aftagelig skål i rustfrit stål
- Enkeltblok, monolitisk vejecelle for optimal performance og repeterbarhed
- Enkel berøringsskærm for nem navigation (uden manual)
- Aftagelige, rullende glasdøre og komplet trækkammer
- Kontureret bundplade giver spildbeskyttelse og kan nemt fjernes og rengøres
- Højkapacitetsspecifikationer til at rumme store bægre og tara-beholdere
Specifikationer:
- Følsomhedsforskydning mellem 10°C til 30°C:± 1 ppm/K
- isoCAL Temperaturændring: 1,5k
- isoCAL Tidsinterval: 4 timer
- Skærmopdateringshastighed: 0,2 mm, 0,4 mm
- Vejepande Dia.: 80 (90 valgfrit)
- Vejekammerhøjde: 218 mm
- Dimensioner (D x B x H): 37,6 x 21,4 x 31,6 cm
- Nettovægt: ca. 7,8 kg
Model 125D Quintix Semi-mikrobalance:
- Vejekapacitet: 40g, 60g, 120g
- Læsbarhed: 0,01 mg, 0,01 mg, 0,1 mg
- Repeterbarhed: 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
- Linearitet: 0,1 mg, 0,1 mg, 0,2 mg
- Stabiliseringstid: 6, 6, 2 sek.
Model 65 Quintix Semi-mikrobalance:
- Vejekapacitet: 40g, 60g
- Læsbarhed: 0,01 mg, 0,01 mg
- Repeterbarhed: 0,02 mg, 0,04 mg
- Linearitet: 0,1 mg, 0,1 mg
- Stabiliseringstid: 6, 6 sek.
Specifications
Specifications
| Kalibrering | isoCAL (automatisk intern justering) |
| Volumen | 40 g, 60 g |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Læsbarhed | 0.01, 0.01, 0.1 mg |
| Format | Semi-Micro-vægt: |
| Model- | Quintix 125D |
| Gentagelighed | 0.02 mg, 0.04 mg, 0.07 mg |
| Stabiliseringstid | 6/6/2 sek. |
| Type | Semi Micro-vægt |
| Bredde (engelsk) | 8,4 tommer |
| Show More |