Få mere at vide
Sartorius™ Quintix™ Semi-mikrovægte
Artikelnummer. 15681114 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
40 g, 60 g
Model-:
Quintix 125D
Quintix 65
Læsbarhed:
0.01 mg
0.01, 0.01, 0.1 mg
Gentagelighed:
0.02 mg, 0.04 mg
0.02 mg, 0.04 mg, 0.07 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Læsbarhed Gentagelighed Pakningsstørrelse
15681114 40 g, 60 g Quintix 65 0.01 mg 0.02 mg, 0.04 mg Hver
15506310 40 g, 60 g Quintix 125D 0.01, 0.01, 0.1 mg 0.02 mg, 0.04 mg, 0.07 mg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15681114 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. QUINTIX651S
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tilbyder fire forskellige vejeområder for at opfylde behovene for de fleste 5-cifrede vejeanvendelser
  • Har avanceret mekanisk og elektronisk vejeteknologi
  • isoCAL: automatisk intern justering kan programmeres med definerede intervaller eller ændringer i den omgivende temperatur
  • SQmin: minimum prøvereference kan programmeres og vises på vægten
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Tilslut vægten til en computer ved hjælp af en USB og overføre resultater med det samme
  • Vejeresultater kan udskrives på få sekunder i overensstemmelse med GLP/GMP
  • Mindre fodaftryk og kontroldisplay foran med integreret kølesystem
  • Effektiv og nem til emhætte- og bordpladeinstallationer
  • Aftagelig skål i rustfrit stål
  • Enkeltblok, monolitisk vejecelle for optimal performance og repeterbarhed
  • Enkel berøringsskærm for nem navigation (uden manual)
  • Aftagelige, rullende glasdøre og komplet trækkammer
  • Kontureret bundplade giver spildbeskyttelse og kan nemt fjernes og rengøres
  • Højkapacitetsspecifikationer til at rumme store bægre og tara-beholdere
Specifikationer:
  • Følsomhedsforskydning mellem 10°C til 30°C:± 1 ppm/K
  • isoCAL Temperaturændring: 1,5k
  • isoCAL Tidsinterval: 4 timer
  • Skærmopdateringshastighed: 0,2 mm, 0,4 mm
  • Vejepande Dia.: 80 (90 valgfrit)
  • Vejekammerhøjde: 218 mm
  • Dimensioner (D x B x H): 37,6 x 21,4 x 31,6 cm
  • Nettovægt: ca. 7,8 kg
Model 125D Quintix Semi-mikrobalance:
  • Vejekapacitet: 40g, 60g, 120g
  • Læsbarhed: 0,01 mg, 0,01 mg, 0,1 mg
  • Repeterbarhed: 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
  • Linearitet: 0,1 mg, 0,1 mg, 0,2 mg
  • Stabiliseringstid: 6, 6, 2 sek.
Model 65 Quintix Semi-mikrobalance:
  • Vejekapacitet: 40g, 60g
  • Læsbarhed: 0,01 mg, 0,01 mg
  • Repeterbarhed: 0,02 mg, 0,04 mg
  • Linearitet: 0,1 mg, 0,1 mg
  • Stabiliseringstid: 6, 6 sek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering isoCAL (automatisk intern justering)
Volumen 40 g, 60 g
Display Type Berøringsskærm
Læsbarhed 0.01 mg
Format Semi-Micro-vægt:
Linearitet 0.1 mg
Model- Quintix 65
Gentagelighed 0.02 mg, 0.04 mg
Stabiliseringstid 6/6 sek.
Type Semi Micro-vægt
Bredde (engelsk) 8,4 tommer
Bredde (metrisk) 214 mm
Højde (engelsk) 12,4 tommer
Højde (engelsk) kammer 8,5 tommer
Højde (metrisk) 316 mm
Højde (metrisk) kammer 218 mm
Dybde (engelsk) 14,8 tommer
Dybde (metrisk) 376 mm
Elektriske krav 240 V/50 Hz/10 amp enkeltfaset
Spænding 240 V
Strømstyrke 10 amp enkeltfaset
Frekvens 50 Hz
Lovligt for handel Klasse I