Få mere at vide
Sartorius Quintix™ Analytical-vægt 120 g x 0,1 mg 4 dp
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4686822 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
60 g
120 g
220 g
Læsbarhed:
0.1 mg
Model-:
64
124
224
Inkluderer:
Manuel trækskærm, universal strømadapter
Manuel trækskærm, universal strømadapter, USB
Manuel trækskærm, universal strømadapter, USB, certifikat
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
Artikelnummer. 13512980
Brand: Sartorius QUINTIX1241S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Manuel trækskærm, universal strømadapter, USB-datakabel, dæksel til brug, anvendelsesvejledning, støvdæksel
Tilbyder smart og effektiv vejning, forbedrede arbejdsgange med berøringsskærm og scroll-teknologi, som gør det muligt for brugeren nemt at navigere gennem alle vægtens funktioner. Sartorius Quintix™ Analytical-vægte giver pålidelige og nøjagtige resultater.
  • Enkel menunavigation og integrerede applikationer med et tryk på en tast
  • Tydeligt synlige ikoner giver balanceoperationer, som er nemme at følge; de viste resultater giver brugerne øjeblikkelig feedback og tillid
  • Maksimal nøjagtighed hele tiden takket være isoCAL™ fuldautomatisk intern kalibrering og balancejustering
  • Registrering er nemmere med Quintix USB-plug and work-tilslutning til en printer eller computer
Tekniske data
  • Niveaukontrol: Glasniveauindikator med luftboble til centrering
  • Kalibrering: Intern, fuldautomatisk kalibrering; tilbydes også eksternt
  • Vejeenheder: g, ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, dele/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Stabilitetsindikator: Ja
  • Sabotagebeskyttelse: Supervisor-lås
  • Beskyttelse af hus: Hus, der kan rengøres i acetone
  • Verificerede modeller: Ja
  • Sprogvalg: Engelsk, fransk, spansk
  • Tyverilås: Kensington-lås og låsefunktion til kabel eller kæde
  • Udgang: Mini-USB
  • Strøm: 100-240V (universal)
Standardanvendelser: vejning; tæthed; procent; kontrolvejning, peakhold, optælling; ustabile forhold. Særlige laboratorieanvendelser omfatter blanding; komponenter; statistik og konvertering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Automationsgrænseflade Berøringsskærm
Kalibreringspunkter 100 g
Certificeringer/compliance 2009/23/EC, EN 45501:1992, OIML
Tilslutningstype Mini USB
Volumen 120 g
Display Type Farve
Læsbarhed 0.1 mg
Inkluderer Manuel trækskærm, universal strømadapter, USB
Nivellering Manuel glasniveauindikator med luftboble
Linearitet ±0,2 mg
Materiale ABS-plast, aluminium trykstøbt
Min. Prøvevægt 82 g
Model- 124
Gentagelighed ±0,1 mg
Følsomhedsdrift ±1,5 ppm/°C
Stabiliseringstid 2 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
Type Analytical-vægt
garanti 2 år
Bredde (engelsk) 8,5 tommer
Bredde (metrisk) 21.6 cm
Bredde (metrisk) panorering 9 cm
Højde (engelsk) 12,6 tommer
Højde (engelsk) kammer 8,22 tommer
Højde (metrisk) 32 cm
Højde (metrisk) kammer 20.9 cm
Dybde (engelsk) 14,1 tommer
Dybde (metrisk) 36 cm
Diameter (metrisk) ydre pande 90 mm
Vægt (engelsk) 11 lb.
Vægt (metrisk) 4.9 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Watt 2 w
Strømstyrke 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz
Lovligt for handel Klasse I