Få mere at vide
Sartorius Printere til Secura™ , Quintix™ , Practum™ Analytiske og præcise vægte
Shop alle Sartorius produkter
:
Standard laboratorieprinter
Beskrivelse
GLP og standard laboratorieprintere
Standard laboratorieprinter: YDP40
- Overfør let vægtmålinger til papir
- Termisk printer med 203 x 203 dpi opløsning
- For Secura , Quintix og Practum laboratorievægte
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Secura, Quintix , Practum Laboratoriebalance |
| Elektriske krav | 240 V/50 Hz/10 amp enkeltfaset |
| Type | Standard termisk linjeprinter |