Få mere at vide
Sartorius Printerpapir, etiketter og blæk til YDP-printere
Artikelnummer. 15318824 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Produkttype:
Standard printerpapir
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15318824 Standard printerpapir Pakke med 5
15296949 Standard printerpapir Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15318824 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 69Y03287
På lager
Printerpapir, etiketter og blæk til brug med YDP30 og YDP40 laboratorieprintere. Designet til at producere hurtige, klare udskrifter. Vælg almindelige eller selvklæbende papirruller med farvebånd til termisk transfertryk eller almindelige papirruller kun til direkte termoprint.
Til brug med YDP30 og YDP40 laboratorieprintere
  • YDP30 Premium Printer udskriver ved hjælp af både direkte termisk og termisk transfer printmetoder
  • YDP40 Standard Printer anvender kun direkte termisk udskrivning
Specialpapir og blækbånd
  • Direkte termisk print er ideel til mindre strenge krav (kun papirrulle)
  • Termotransfer print skaber falmningsbestandige udskrifter til brug i regulerede områder
    • Muligheden inkluderer både papir og farvebånd
    • Vælg mellem standard eller selvklæbende papirruller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Paper (Papir)
Regerede Ja
Farve Hvid
Længde (engelsk) 78.7 ft.
Længde (metrisk) 24 m
Bredde (engelsk) 918.6 ft.
Bredde (metrisk) 280 m
Til brug med (udstyr) Standard Lab Printer YDP40 eller Premium Lab Printer YDP40
Produkttype Standard printerpapir
Mængde 5 Pk.