Få mere at vide
Sartorius Trykhoveder til Vivaspin™ 20 og Vivacell™ 70, 100, 250
Artikelnummer. 11790956 Shop alle Sartorius produkter
Til brug med:
Vivacell 70 trykluftfuge
Vivacell™ 100
Vivacell™ 250
Vivacell™ 70
Vivaspin™ 20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11790956
Brand: Sartorius VCA200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til forskellige Vivacell modeller
De Vivaspin™ 20 er en ultrafiltreringsenhed med unik tvillingmembran til prøvekoncentration med høj procesfleksibilitet: centrifugering eller centrifugering af tryksatte enheder, samt trykfiltrering i stationær benchtop-tilstand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med Vivaspin™ 20
Type Trykhoved