Få mere at vide
Sartorius Trykhoveder til Vivaspin™ 20 og Vivacell™ 70, 100, 250
Shop alle Sartorius produkter
Til brug med:
Vivacell 70 trykluftfuge
Vivacell™ 100
Vivacell™ 250
Vivacell™ 70
Vivaspin™ 20
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Vivacell™ 100 er en engangs ultrafiltreringsenhed til koncentration af prøver op til 98 ml, der kan bruges enten i en centrifuge eller til trykfiltrering. Vivacell™ 100 kombinerer således brugervenligheden af centrifugalanordninger med fleksibiliteten og kontrollen, der leveres af tryksatte ultrafiltreringsceller. Vivacell™ 100 er let at samle, kræver ingen slangeforbindelser eller omrøringsmekanismer og kan tilpasses til tilgængelighed af udstyr eller til specifikke brugerpræferencer. For nemheds skyld centrifugeres enhederne ganske enkelt i en centrifuge med stor kapacitet (bærere, der accepterer 250 ml flasker). For bedre processtyring kan gastrykket kombineres med blid omrøringsrystning. For at opnå størst mulig enkelhed i brug med minimumskrav til udstyr sættes enheden under tryk og efterlades derefter stående på en bænk eller i et køleskab. Koncentratoren har en lodret membran, der minimerer tilsmudsning, mens det indbyggede dødstop på 350μ L vil forhindre koncentration til tørhed. Let at håndtere. Højflux PES membran. Lodret tvillingmembran for ultrahurtig koncentration. Høj retentatgenvinding> 90 %. Total procesfleksibilitet. Kompatibel med swing-out rotorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Vivacell™ 100 |
| Inkluderer | Fem udskiftningstætninger |
| Type | Trykhoved |