Få mere at vide
Sartorius Practum™ Topload-vægte
Artikelnummer. p-4686830 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
610 g
1.1 kg
2.1 kg
3.1 kg
5.1 kg
Læsbarhed:
0.01 g
0.1 g
1 g
Model-:
612
1102
2102
3102
5100
5101
Stabiliseringstid:
1,5 sek.
3 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13592990
Brand: Sartorius PRACTUM51011S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Universal strømadapter, dæksel til brug, anvendelsesvejledning
Konsekvente aflæsninger med enestående repeterbarhed
Innovativt husdesign og robust vejecelle for nem vejning. Enestående tilslutningsmuligheder ved overførsel af resultater til Microsoft™ Excel™-regneark eller YDP40-printer.
  • Betal kun for det, du rent faktisk har brug for
  • Opnå professionelle resultater med et vejeinstrument i verdensklasse
  • Ensartede aflæsninger med enestående repeterbarhed og overbelastningsbeskyttelse for mange års pålidelighed
  • Supervisor-lås forhindrer utilsigtede ændringer af indstillingerne
  • Overfør data fra vægt til printer eller computer hurtigt og nemt med plug-and-play-teknologi
  • Robust trækskærm modstår strenge vejerutiner af flere brugere
  • Instrumentet kan skilles helt ad for bekvem rengøring
Tekniske data
  • Niveaukontrol: Glasniveauindikator med luftboble til centrering
  • Vejeenheder: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, dele/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Sabotagebeskyttelse: Supervisor-lås
  • Sprogvalg: Engelsk, fransk, spansk
  • Tyverilås: Kensington-lås eller låsefunktion med kabel eller kæde
  • Vej under: Ja
  • Udgang: Mini-USB
  • Strøm: 100-240V (universal)
Anvendelser
Vejning; Tæthed; Procentdel; Kontrolvejning, Peak-hold, Optælling; Ustabile forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DAkkS
Tilslutningstype Mini USB
Volumen 5.1 kg
Display Type Farvegrafik
Læsbarhed 0.1 g
Format Karat, korn, milligram, pund, ounce, pennyweight
Inkluderer Universal strømadapter, dæksel til brug
Nivellering Område for
Linearitet ±0,3 g
Materiale Guld, støbt metal, rustfrit stål
Model- 5101
Gentagelighed 0.1 g
Stabiliseringstid 3 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
Type Precision-vægt
garanti 2 år
Bredde (engelsk) 8,5 tommer
Bredde (metrisk) 21.5 cm
Bredde (metrisk) panorering 18 cm
Højde (engelsk) 3,7 tommer
Højde (metrisk) 9.5 cm
Dybde (engelsk) 14,1 tommer
Dybde (metrisk) 36 cm
Vægt (engelsk) 6.8 lb.
Vægt (metrisk) 3.1 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Watt 2 w
Strømstyrke 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz