Få mere at vide
Sartorius Practum™ Topload-vægte
Artikelnummer. 15276707 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
610 g
1.1 kg
2.1 kg
3.1 kg
5.1 kg
Læsbarhed:
0.01 g
0.1 g
1 g
Model-:
612
1102
2102
3102
5100
5101
Stabiliseringstid:
1,5 sek.
3 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Læsbarhed Model- Stabiliseringstid unitSize
15276707 3.1 kg 0.01 g 3102 1,5 sek. Hver
13592990 5.1 kg 0.1 g 5101 3 sek. Hver
13503000 5.1 kg 1 g 5100 3 sek. Hver
13572990 1.1 kg 0.01 g 1102 1,5 sek. Hver
13562990 2.1 kg 0.01 g 2102 3 sek. Hver
13582990 610 g 0.01 g 612 3 sek. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15276707 Leverandør Sartorius Leverandørnr. PRACTUM31021S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Universal strømadapter, dæksel til brug, anvendelsesvejledning
Konsekvente aflæsninger med enestående repeterbarhed
Innovativt husdesign og robust vejecelle for nem vejning. Enestående tilslutningsmuligheder ved overførsel af resultater til Microsoft™ Excel™-regneark eller YDP40-printer.
  • Betal kun for det, du rent faktisk har brug for
  • Opnå professionelle resultater med et vejeinstrument i verdensklasse
  • Ensartede aflæsninger med enestående repeterbarhed og overbelastningsbeskyttelse for mange års pålidelighed
  • Supervisor-lås forhindrer utilsigtede ændringer af indstillingerne
  • Overfør data fra vægt til printer eller computer hurtigt og nemt med plug-and-play-teknologi
  • Robust trækskærm modstår strenge vejerutiner af flere brugere
  • Instrumentet kan skilles helt ad for bekvem rengøring
Tekniske data
  • Niveaukontrol: Glasniveauindikator med luftboble til centrering
  • Vejeenheder: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, dele/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Sabotagebeskyttelse: Supervisor-lås
  • Sprogvalg: Engelsk, fransk, spansk
  • Tyverilås: Kensington-lås eller låsefunktion med kabel eller kæde
  • Vej under: Ja
  • Udgang: Mini-USB
  • Strøm: 100-240V (universal)
Anvendelser
Vejning; Tæthed; Procentdel; Kontrolvejning, Peak-hold, Optælling; Ustabile forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DAkkS
Tilslutningstype Mini USB
Volumen 3.1 kg
Display Type Farvegrafik
Læsbarhed 0.01 g
Format Karat, korn, milligram, pund, ounce, pennyweight
Inkluderer Universal strømadapter, dæksel til brug
Nivellering Område for
Linearitet ±0,03 g
Materiale Guld, støbt metal, rustfrit stål
Model- 3102
Gentagelighed 0.01 g
Stabiliseringstid 1,5 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
Type Precision-vægt
garanti 2 år
Bredde (engelsk) 8,5 tommer
Bredde (metrisk) 21.5 cm
Bredde (metrisk) panorering 18 cm
Højde (engelsk) 3,7 tommer
Højde (metrisk) 9.5 cm
Dybde (engelsk) 14,1 tommer
Dybde (metrisk) 36 cm
Vægt (engelsk) 6.8 lb.
Vægt (metrisk) 3.1 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Watt 2 w
Strømstyrke 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz