Få mere at vide
Sartorius Practum™ Topload-vægte
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
610 g
1.1 kg
2.1 kg
3.1 kg
5.1 kg
Læsbarhed:
Model-:
612
1102
2102
3102
5100
5101
Stabiliseringstid:
1,5 sek.
3 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
Universal strømadapter, dæksel til brug, anvendelsesvejledning
Konsekvente aflæsninger med enestående repeterbarhed
Innovativt husdesign og robust vejecelle for nem vejning. Enestående tilslutningsmuligheder ved overførsel af resultater til Microsoft™ Excel™-regneark eller YDP40-printer.
- Betal kun for det, du rent faktisk har brug for
- Opnå professionelle resultater med et vejeinstrument i verdensklasse
- Ensartede aflæsninger med enestående repeterbarhed og overbelastningsbeskyttelse for mange års pålidelighed
- Supervisor-lås forhindrer utilsigtede ændringer af indstillingerne
- Overfør data fra vægt til printer eller computer hurtigt og nemt med plug-and-play-teknologi
- Robust trækskærm modstår strenge vejerutiner af flere brugere
- Instrumentet kan skilles helt ad for bekvem rengøring
Tekniske data
- Niveaukontrol: Glasniveauindikator med luftboble til centrering
- Vejeenheder: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, dele/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Sabotagebeskyttelse: Supervisor-lås
- Sprogvalg: Engelsk, fransk, spansk
- Tyverilås: Kensington-lås eller låsefunktion med kabel eller kæde
- Vej under: Ja
- Udgang: Mini-USB
- Strøm: 100-240V (universal)
Anvendelser
Vejning; Tæthed; Procentdel; Kontrolvejning, Peak-hold, Optælling; Ustabile forhold
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | DAkkS |
Tilslutningstype | Mini USB |
Volumen | 2.1 kg |
Display Type | Farvegrafik |
Læsbarhed | 0.01 g |
Format | Karat, korn, milligram, pund, ounce, pennyweight |
Inkluderer | Universal strømadapter, dæksel til brug |
Nivellering | Område for |
Linearitet | ±0,03 g |
Materiale | Guld, støbt metal, rustfrit stål |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Practum™ Topload-vægte >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion