Få mere at vide
Sartorius Practum™ Analytical Weighing Balances
Artikelnummer. 13522990 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
60 g
120 g
220 g
Model-:
64
124
224
Stabiliseringstid:
2 sek.
4 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13522990
Brand: Sartorius PRACTUM2241S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Analytical draft shield, Universal power adapter, USB data cable, in-use cover, application guide
Obtain professional results with a world-class weighing instrument. Sartorius Practum™ Analytical Weighing Balances boast an innovative housing design and rugged weigh cell for easy weighing and outstanding connectivity when transferring results to Microsoft™ Excel™ spreadsheet or printer.
  • Pay only for what you actually need
  • Consistent readings with outstanding repeatability and overload protection for many years of reliability
  • Supervisor lock prevents unintentional changes to the settings
  • Transfer data from your balance to a printer or a computer quickly and easily with plug & play technology
  • Sturdy, ergonomic draft shield withstands rigorous weigh routines, by multiple users
  • Instrument can be completely disassembled for convenient cleaning
Specifications
  • Level control: Glass level indicator with air bubble for centering
  • Weighing units: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Tamper protection: Supervisor lock
  • Language selection: English, French, Spanish
  • Theft lock: Kensington lock or Lockdown with cable or chain
  • Weigh below: Yes
  • Output: Mini-USB
  • Power: 100 - 240V (universal)
Applications
Weighing; Density; Percentage; Check-weighing, Peak-hold, Counting; Unstable Conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Automationsgrænseflade Berøringsskærm
Kalibreringspunkter 200 g
Certificeringer/compliance EN 61010-1/IEC 61010-1, EN 61326-1/IEC 61326-1
Tilslutningstype Mini USB
Volumen 220 g
Læsbarhed 0.1 mg
Inkluderer Analytical draft shield, Universal power adapter,
Nivellering Manuel glasniveauindikator med luftboble
Linearitet ±0,3 mg
Materiale ABS-plast, aluminium trykstøbt
Model- 224
Gentagelighed ±0,1 mg
Følsomhedsdrift ±3 ppm/° C
Stabiliseringstid 4 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
Type Analytical-vægt
garanti 2 år
Bredde (engelsk) 8,5 tommer
Bredde (metrisk) 21.6 cm
Bredde (metrisk) panorering 9 cm
Højde (engelsk) 12,6 tommer
Højde (engelsk) kammer 8,22 tommer
Højde (metrisk) 32 cm
Højde (metrisk) kammer 20.9 cm
Dybde (engelsk) 14,1 tommer
Dybde (metrisk) 36 cm
Vægt (engelsk) 9.92 lb.
Vægt (metrisk) 4.5 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Watt 2 w
Strømstyrke 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz