Få mere at vide
Sartorius polyamid (Nylon ) Membranfiltre
Artikelnummer. 10037940 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Flowhastighed:
15 ml/min.
35 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Porestørrelse Flowhastighed unitSize
10037940 47 mm 0,2μ m 15 ml/min. Pakke med 100
10022381 13 mm 0,45 μm 35 ml/min. Pakke med 100
12942671 25 mm 0,45 μm 35 ml/min. Pakke med 100
10798121 25 mm 0,45 μm 35 ml/min. Pakke med 100
10717242 90 mm 0,45 μm 35 ml/min. Pakke med 25
10143941 13 mm 0,2μ m 15 ml/min. Pakke med 100
10493131 25 mm 0,2μ m 15 ml/min. Pakke med 100
10047940 90 mm 0,2μ m 15 ml/min. Pakke med 25
12932671 47 mm 0,2μ m 15 ml/min. Pakke med 100
10483131 47 mm 0,45 μm 35 ml/min. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Deres høje uspecifikke adsorption, som kan forårsage tab af vigtige stoffer (f.eks. fra vævskulturopløsninger), begrænser deres anvendelse. Til denne slags løsninger foretrækkes lavadsorptionsmembranfiltrene - CA og PES -.
Artikelnummer. 10037940 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 2500747N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Deres høje uspecifikke adsorption, som kan forårsage tab af vigtige stoffer (f.eks. fra vævskulturopløsninger), begrænser deres anvendelse. Til denne slags løsninger foretrækkes lavadsorptionsmembranfiltrene - CA og PES -.
Anbefales til partikelfjernende filtrering af vand, vandige opløsninger og opløsningsmidler til analytisk bestemmelse. Sartorius polyamid (Nylon ) Membranfiltre er hvide, ikke-sterile filtre uden gitter. Vælg mellem to porestørrelser i fire diametre. Bulk pakket for plads og omkostningsbesparelser.
  • Hydrofile membraner med en relativt høj uspecifik adsorption (BSA 100 g/μcm² )
  • Kemisk resistent over for alkaliske opløsninger og organiske opløsningsmidler
  • Ideelt anbefalet til følgende applikationer:
    • Stærkt anbefalet til isolering af legionella
    • Partikelfjernelse fra vandige opløsninger og opløsningsmidler til analyse, såsom HPLC
    • Steril filtrering af vandige opløsninger og opløsningsmidler
  • Fås i en række forskellige muligheder:
    • 0,2 og μ0,45 m porestørrelser
    • 13, 25, 47 og 90 mm i diameter
  • Kan steriliseres ved autoklavering ved 121° eller °134 C eller med ethylenoxid
  • Bulk pakket i kasser med 100 (kasser med 25 til 90 mm filtre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bubble Point 3,2 bar
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Filtertype Membran filter
Format disk
Materiale Polyamid
Materiale (membran) Nylon
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Flowhastighed 15 ml/min.
Til brug med (applikation) Anbefales til partikelfjernende filtrering af vand; vandige opløsninger og opløsningsmidler til analytisk bestemmelse.
Hydrofobicitet Hydrofil
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (metrisk) 115μ m
Type Membran filter
Diameter (metrisk) 47 mm