Få mere at vide
Sartorius Næringspudesæt (NPS ) for Microsart™ e.motion Dispenser
Artikelnummer. 15942490 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Medietype:
Azid
Cetrimide
Endo
Orange Serum
Schaufus Pottinger
Schaufus Pottinger (m-grøn gær og skimmelsvamp)
Standard TTC
TGE
Tergitol TTC
Wort
Diameter (metrisk) Udvendig:
4.7 cm
5 cm
Porestørrelse:
0,45 μm
0.45μm
0,65 μm
0,8 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Medietype Diameter (metrisk) Udvendig Porestørrelse unitSize
15942490 Orange Serum 5 cm 0,45 μm Pakke med 100
11790656 TGE 4.7 cm 0,45 μm Pakke med 100
11740646 Wort 5 cm 0,65 μm Pakke med 100
11873272 Endo 5 cm 0,45 μm Pakke med 100
11823272 Azid 4.7 cm 0,45 μm Pakke med 100
11803282 Standard TTC 5 cm 0,45 μm Pakke med 100
11813282 Tergitol TTC 5 cm 0.45μm Pakke med 100
11883272 Orange Serum 4.7 cm 0,45 μm Pakke med 100
15922490 Tergitol TTC 4.7 cm 0,45 μm Pakke med 100
11843272 Cetrimide 4.7 cm 0,45 μm Pakke med 100
11853272 Cetrimide 5 cm 0,45 μm Pakke med 100
15922500 Schaufus Pottinger (m-grøn gær og skimmelsvamp) 5 cm 0,8 μm Pakke med 100
11863272 Endo 4.7 cm 0,45 μm Pakke med 100
11893272 Standard TTC 4.7 cm 0,45 μm Pakke med 100
11720646 Wort 4.7 cm 0,65 μm Pakke med 100
11710666 TGE 5 cm 0,45 μm Pakke med 100
15912500 Schaufus Pottinger 5 cm 0,8 μm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15942490 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 1406250RDN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sterile, dehydrerede dyrkningsmedier, som indsættes individuelt i en petriskål og steriliseres
Sartorius Nutrient Pad Sets er sterile, dehydrerede dyrkningsmedier designet til brug med membranfiltermetoder. Hvert næringspudesæt inkluderer de passende membranfiltre (i 47 eller 50 mm diameter), som også er sterile og individuelt pakket. Fugt blot næringspuderne med sterilt og demineraliseret (eller destilleret) vand, og de er straks klar til brug. De overholder internationale regler og anbefalinger, herunder, men ikke begrænset til: internationale farmakopéer, DIN og ISO standarder, de amerikanske standarder for vand og fødevarer, mineralvandsbestemmelser, bryggeriretningslinjer, såsom MEBAC eller EBC, og anbefalinger fra fødevareindustrien, såsom LMBG, NCA og ICUMSA.
  • Problemfri opbevaring op til 24 måneder
  • Økonomisk -- tids- og omkostningsbesparelser
  • Nem håndtering
  • Valideringsvejledning tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN og ISO standarder
Farve Grøn
Form Dehydreret
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Orange Serum
Produkttype Orange Serum
Sterilitet Steril
Test Type Mikrobiel påvisning
Til brug med (applikation) Syretolerante mikroorganismer
Gitter farve Mørkegrøn
Emballagetype Individuelt pakket
Porestørrelse 0,45 μm
Diameter (engelsk) Udvendig 1,96 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 5 cm