Få mere at vide
Sartorius Næringspudesæt (NPS ) for Microsart™ e.motion Dispenser
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
Sartorius Nutrient Pad Sets er sterile, dehydrerede dyrkningsmedier designet til brug med membranfiltermetoder. Hvert næringspudesæt inkluderer de passende membranfiltre (i 47 eller 50 mm diameter), som også er sterile og individuelt pakket. Fugt blot næringspuderne med sterilt og demineraliseret (eller destilleret) vand, og de er straks klar til brug. De overholder internationale regler og anbefalinger, herunder, men ikke begrænset til: internationale farmakopéer, DIN og ISO standarder, de amerikanske standarder for vand og fødevarer, mineralvandsbestemmelser, bryggeriretningslinjer, såsom MEBAC eller EBC, og anbefalinger fra fødevareindustrien, såsom LMBG, NCA og ICUMSA.
- Problemfri opbevaring op til 24 måneder
- Økonomisk -- tids- og omkostningsbesparelser
- Nem håndtering
- Valideringsvejledning tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN og ISO standarder |
| Farve | Grøn |
| Form | Dehydreret |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | Standard TTC |
| Produkttype | Næringspude |
| Sterilitet | Steril |
| Test Type | Mikrobiel påvisning |
| Til brug med (applikation) | Samlet antal kolonier |
| Gitter farve | Mørkegrøn |
| Vis mere |