Få mere at vide
Sartorius Næringspudesæt (NPS ) for Microsart™ e.motion Dispenser
Artikelnummer. 11853272 Shop alle Sartorius produkter
Medietype:
Azid
Cetrimide
Endo
Orange Serum
Schaufus Pottinger
Schaufus Pottinger (m-grøn gær og skimmelsvamp)
Standard TTC
TGE
Tergitol TTC
Wort
Diameter (metrisk) Udvendig:
4.7 cm
5 cm
Porestørrelse:
0,45 μm
0.45μm
0,65 μm
0,8 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11853272
Brand: Sartorius 1407550RDN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sterile, dehydrerede dyrkningsmedier, som indsættes individuelt i en petriskål og steriliseres
Sartorius Nutrient Pad Sets er sterile, dehydrerede dyrkningsmedier designet til brug med membranfiltermetoder. Hvert næringspudesæt inkluderer de passende membranfiltre (i 47 eller 50 mm diameter), som også er sterile og individuelt pakket. Fugt blot næringspuderne med sterilt og demineraliseret (eller destilleret) vand, og de er straks klar til brug. De overholder internationale regler og anbefalinger, herunder, men ikke begrænset til: internationale farmakopéer, DIN og ISO standarder, de amerikanske standarder for vand og fødevarer, mineralvandsbestemmelser, bryggeriretningslinjer, såsom MEBAC eller EBC, og anbefalinger fra fødevareindustrien, såsom LMBG, NCA og ICUMSA.
  • Problemfri opbevaring op til 24 måneder
  • Økonomisk -- tids- og omkostningsbesparelser
  • Nem håndtering
  • Valideringsvejledning tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN og ISO standarder
Farve Hvid
Form Dehydreret
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Cetrimide
Produkttype Næringspude
Sterilitet Steril
Test Type Mikrobiel påvisning
Til brug med (applikation) Pseudomonas aeruginosa
Gitter farve Grøn
Emballagetype Individuelt pakket
Porestørrelse 0,45 μm
Diameter (engelsk) Udvendig 1,96 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 5 cm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X100 KIT NPS CETRIMIDE 0,45µM 50MM
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose