Få mere at vide
Sartorius Næringspudesæt (NPS ) 47 mm diameter
Artikelnummer. 15942500 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Farve:
Grå
Grøn
Gray
Green
Hvid
White
Gitter farve:
Dark Green
Grøn
Green
Hvid
Mørkegrøn
Sort
White
Porestørrelse:
0,45 μm
0.45μm
0,65 μm
0.65μm
0,8 μm
1.2μm
Medietype:
Azid
Bismuth Sulfit
Bismuth Sulfite
Caso
Cetrimide
Chapman
Chromocult
ECD
Endo
Glucose Trypton
Gærekstrakt
Jus de Tomate
Lauryl Sulphate
Lysine
MacConkey
Maltekstrakt
Orange Serum
R2A
Sabouraud Agar
Schaufus Pottinger
Standard
Standard TTC
TGE
Tergitol TTC
VLB-S7-S
Wallerstein
Weman
m-FC
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Gitter farve Porestørrelse Medietype unitSize
15942500 Hvid Sort 0,45 μm Maltekstrakt Pakke med 100
11760676 Grøn Grøn 0,45 μm Gærekstrakt Pakke med 100
10337591 Grøn Mørkegrøn 0,45 μm Azid Pakke med 100
10737622 Hvid Grøn 0,45 μm Endo Pakke med 100
10357591 Grøn Mørkegrøn 0,45 μm Standard TTC Pakke med 100
10265461 Hvid Grøn 0,45 μm Tergitol TTC Pakke med 100
10052141 Green Dark Green 0.45μm Bismuth Sulfite Pakke med 100
10104181 Grå Hvid 0,65 μm Bismuth Sulfit Pakke med 100
10357301 Hvid Grøn 0,45 μm VLB-S7-S Pakke med 100
10072141 Gray White 0.65μm Lysine Pakke med 100
10402002 Grøn Mørkegrøn 0,45 μm Orange Serum Pakke med 100
10012371 Grøn Mørkegrøn 0,45 μm Caso Pakke med 100
10799201 Grøn Mørkegrøn 0,45 μm Standard Pakke med 100
10235751 Green Dark Green 0.45μm Weman Pakke med 100
10205801 Hvid Grøn 0,45 μm Glucose Trypton Pakke med 100
10367401 Hvid Grøn 0,45 μm m-FC Pakke med 100
10747622 White Green 0.45μm Lauryl Sulphate Pakke med 100
10707052 Grå Hvid 0,65 μm Sabouraud Agar Pakke med 100
10662412 Hvid Grøn 0,65 μm Schaufus Pottinger Pakke med 100
10357641 Hvid Grøn 0,45 μm Cetrimide Pakke med 100
10490462 Hvid Grøn 0,45 μm Chapman Pakke med 100
10317741 White Green 1.2μm Schaufus Pottinger Pakke med 100
11780656 Grøn Mørkegrøn 0,45 μm TGE Pakke med 100
10377211 Grøn Mørkegrøn 0,45 μm Jus de Tomate Pakke med 100
10215611 White Green 0.45μm ECD Pakke med 100
11760666 Grå Hvid 0,65 μm Schaufus Pottinger Pakke med 100
10515331 Grøn Mørkegrøn 0,45 μm R2A Pakke med 100
10172222 Grå Hvid 0,8 μm Schaufus Pottinger Pakke med 100
10012351 Grå Hvid 0,8 μm Maltekstrakt Pakke med 100
11740676 Grøn Mørkegrøn 0,45 μm Wallerstein Pakke med 100
10235851 Grå Hvid 0,45 μm Chromocult Pakke med 100
11710686 Grå Hvid 0,45 μm MacConkey Pakke med 100
10295891 Grå Hvid 0,45 μm MacConkey Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Artikelnummer. 15942500 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 1408647CCN
Sterile, dehydrerede dyrkningsmedier, som indsættes individuelt i en petriskål og steriliseres
Sartorius Næringspudesæt bruges i membranfiltermetoderne. Membranfiltermetoden gør det muligt at teste store prøvevolumener med lavt mikrobielt antal. Inhibitorer, såsom æteriske olier eller desinfektionsmidler, kan skylles ud efter filtrering, før inkubation. Praktiske og nemme at håndtere, Nutrient Pads reducerer arbejdskraft og forenkler mange mikrobiologiske testprocedurer. Mikroorganismer kræver passende dyrkningsmedier for optimal vækst. Næringspudesæt er sterile, dehydrerede dyrkningsmedier. Når de er fugtet med 3,0 - 3,5 ml sterilt og demineraliseret (eller destilleret) vand, er de klar til brug med det samme. Fugtniveauet er optimalt, når en overskydende ring af vand omgiver NPS er synlig. Alle typer af næringspuder leveres med passende membranfiltre, som også er individuelt, sterilt emballeret. Membranfiltrene, der er skræddersyet til at opfylde de særlige krav til mikrobiel detektion, fås med 47 eller 50 mm diameter. Standarden NPS æsken indeholder 100 sterile næringsstofpuder, som hver lægges individuelt i en petriskål og steriliseres. Ti hver af disse petriskåle er forseglet i en aluminiumspose. Denne specielle emballage i poser beskytter de følsomme formelbestanddele i næringspuden under transport og opbevaring mod udsving i luftfugtighed og temperatur. Som et resultat garanterer det den høje kvalitet af NPS gennem hele deres holdbarhed op til 24 måneder. Mere end 30 forskellige typer næringspuder er tilgængelige for at opfylde de forskellige formål med mikrobiologisk analyse. Ud over det europæiske drikkevandsdirektiv overholder de andre internationale regler og anbefalinger: internationale farmakopéer, DIN og ISO standarder, de amerikanske standarder for vand og fødevarer, mineralvandsbestemmelser, bryggeriretningslinjer, såsom MEBAC eller EBC, og anbefalinger fra fødevareindustrien, såsom LMBG, NCA og ICUMSA, osv.
  • problemfri opbevaring op til 24 måneder
  • økonomisk ved tids- og omkostningsbesparende
  • i henhold til internationale standarder og referencer
  • nem håndtering
  • valideringsvejledning tilgængelig
  • ensartet kvalitet
  • meget alsidig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN og ISO standarder
Farve Hvid
Form Dehydreret
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Maltekstrakt
Produkttype Maltekstrakt
Sterilitet Steril
Test Type Mikrobiel påvisning
Til brug med (applikation) E. coli og colibakterier
Gitter farve Sort
Emballagetype Individuelt pakket
Porestørrelse 0,45 μm
Diameter (engelsk) Udvendig 1,85 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 4.7 cm