Få mere at vide
Sartorius Næringspudesæt (NPS ) 47 mm diameter
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
Sartorius Næringspudesæt bruges i membranfiltermetoderne. Membranfiltermetoden gør det muligt at teste store prøvevolumener med lavt mikrobielt antal. Inhibitorer, såsom æteriske olier eller desinfektionsmidler, kan skylles ud efter filtrering, før inkubation. Praktiske og nemme at håndtere, Nutrient Pads reducerer arbejdskraft og forenkler mange mikrobiologiske testprocedurer. Mikroorganismer kræver passende dyrkningsmedier for optimal vækst. Næringspudesæt er sterile, dehydrerede dyrkningsmedier. Når de er fugtet med 3,0 - 3,5 ml sterilt og demineraliseret (eller destilleret) vand, er de klar til brug med det samme. Fugtniveauet er optimalt, når en overskydende ring af vand omgiver NPS er synlig. Alle typer af næringspuder leveres med passende membranfiltre, som også er individuelt, sterilt emballeret. Membranfiltrene, der er skræddersyet til at opfylde de særlige krav til mikrobiel detektion, fås med 47 eller 50 mm diameter. Standarden NPS æsken indeholder 100 sterile næringsstofpuder, som hver lægges individuelt i en petriskål og steriliseres. Ti hver af disse petriskåle er forseglet i en aluminiumspose. Denne specielle emballage i poser beskytter de følsomme formelbestanddele i næringspuden under transport og opbevaring mod udsving i luftfugtighed og temperatur. Som et resultat garanterer det den høje kvalitet af NPS gennem hele deres holdbarhed op til 24 måneder. Mere end 30 forskellige typer næringspuder er tilgængelige for at opfylde de forskellige formål med mikrobiologisk analyse. Ud over det europæiske drikkevandsdirektiv overholder de andre internationale regler og anbefalinger: internationale farmakopéer, DIN og ISO standarder, de amerikanske standarder for vand og fødevarer, mineralvandsbestemmelser, bryggeriretningslinjer, såsom MEBAC eller EBC, og anbefalinger fra fødevareindustrien, såsom LMBG, NCA og ICUMSA, osv.
- problemfri opbevaring op til 24 måneder
- økonomisk ved tids- og omkostningsbesparende
- i henhold til internationale standarder og referencer
- nem håndtering
- valideringsvejledning tilgængelig
- ensartet kvalitet
- meget alsidig
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 12780 |
| Farve | Hvid |
| Form | Dehydreret |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | Chapman |
| Produkttype | Næringspude |
| Sterilitet | Steril |
| Test Type | Mikrobiel påvisning |
| Til brug med (applikation) | Staphylococci, Staph. Aureus |
| Gitter farve | Grøn |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- X100 NUTRIENT PAD SETS,TYPE CHAPMAN (PACK OF 100)
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose