Få mere at vide
- Home
- Products
- Mikrobiologiske medier og medieadditiver
- Dehydrerede mikrobiologiske medier
- Sartorius Næringspudesæt (NPS ) 47 mm diameter
Sartorius Næringspudesæt (NPS ) 47 mm diameter
Artikelnummer. 10265461 Shop alle Sartorius produkter| Produktkode | Farve | Gitter farve | Porestørrelse | Medietype | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10265461 | Hvid | Grøn | 0,45 μm | Tergitol TTC | Pakke med 100 |
| 11760676 | Grøn | Grøn | 0,45 μm | Gærekstrakt | Pakke med 100 |
| 10337591 | Grøn | Mørkegrøn | 0,45 μm | Azid | Pakke med 100 |
| 10737622 | Hvid | Grøn | 0,45 μm | Endo | Pakke med 100 |
| 10357591 | Grøn | Mørkegrøn | 0,45 μm | Standard TTC | Pakke med 100 |
| 10052141 | Green | Dark Green | 0.45μm | Bismuth Sulfite | Pakke med 100 |
| 10104181 | Grå | Hvid | 0,65 μm | Bismuth Sulfit | Pakke med 100 |
| 10357301 | Hvid | Grøn | 0,45 μm | VLB-S7-S | Pakke med 100 |
| 10072141 | Gray | White | 0.65μm | Lysine | Pakke med 100 |
| 10402002 | Grøn | Mørkegrøn | 0,45 μm | Orange Serum | Pakke med 100 |
| 10012371 | Grøn | Mørkegrøn | 0,45 μm | Caso | Pakke med 100 |
| 10799201 | Grøn | Mørkegrøn | 0,45 μm | Standard | Pakke med 100 |
| 10235751 | Green | Dark Green | 0.45μm | Weman | Pakke med 100 |
| 10205801 | Hvid | Grøn | 0,45 μm | Glucose Trypton | Pakke med 100 |
| 10367401 | Hvid | Grøn | 0,45 μm | m-FC | Pakke med 100 |
| 10747622 | White | Green | 0.45μm | Lauryl Sulphate | Pakke med 100 |
| 10707052 | Grå | Hvid | 0,65 μm | Sabouraud Agar | Pakke med 100 |
| 10662412 | Hvid | Grøn | 0,65 μm | Schaufus Pottinger | Pakke med 100 |
| 10357641 | Hvid | Grøn | 0,45 μm | Cetrimide | Pakke med 100 |
| 10490462 | Hvid | Grøn | 0,45 μm | Chapman | Pakke med 100 |
| 10317741 | White | Green | 1.2μm | Schaufus Pottinger | Pakke med 100 |
| 11780656 | Grøn | Mørkegrøn | 0,45 μm | TGE | Pakke med 100 |
| 10377211 | Grøn | Mørkegrøn | 0,45 μm | Jus de Tomate | Pakke med 100 |
| 10215611 | White | Green | 0.45μm | ECD | Pakke med 100 |
| 11760666 | Grå | Hvid | 0,65 μm | Schaufus Pottinger | Pakke med 100 |
| 10515331 | Grøn | Mørkegrøn | 0,45 μm | R2A | Pakke med 100 |
| 10172222 | Grå | Hvid | 0,8 μm | Schaufus Pottinger | Pakke med 100 |
| 10012351 | Grå | Hvid | 0,8 μm | Maltekstrakt | Pakke med 100 |
| 15942500 | Hvid | Sort | 0,45 μm | Maltekstrakt | Pakke med 100 |
| 11740676 | Grøn | Mørkegrøn | 0,45 μm | Wallerstein | Pakke med 100 |
| 10235851 | Grå | Hvid | 0,45 μm | Chromocult | Pakke med 100 |
| 11710686 | Grå | Hvid | 0,45 μm | MacConkey | Pakke med 100 |
| 10295891 | Grå | Hvid | 0,45 μm | MacConkey | Pakke med 100 |
Description
Sartorius Næringspudesæt bruges i membranfiltermetoderne. Membranfiltermetoden gør det muligt at teste store prøvevolumener med lavt mikrobielt antal. Inhibitorer, såsom æteriske olier eller desinfektionsmidler, kan skylles ud efter filtrering, før inkubation. Praktiske og nemme at håndtere, Nutrient Pads reducerer arbejdskraft og forenkler mange mikrobiologiske testprocedurer. Mikroorganismer kræver passende dyrkningsmedier for optimal vækst. Næringspudesæt er sterile, dehydrerede dyrkningsmedier. Når de er fugtet med 3,0 - 3,5 ml sterilt og demineraliseret (eller destilleret) vand, er de klar til brug med det samme. Fugtniveauet er optimalt, når en overskydende ring af vand omgiver NPS er synlig. Alle typer af næringspuder leveres med passende membranfiltre, som også er individuelt, sterilt emballeret. Membranfiltrene, der er skræddersyet til at opfylde de særlige krav til mikrobiel detektion, fås med 47 eller 50 mm diameter. Standarden NPS æsken indeholder 100 sterile næringsstofpuder, som hver lægges individuelt i en petriskål og steriliseres. Ti hver af disse petriskåle er forseglet i en aluminiumspose. Denne specielle emballage i poser beskytter de følsomme formelbestanddele i næringspuden under transport og opbevaring mod udsving i luftfugtighed og temperatur. Som et resultat garanterer det den høje kvalitet af NPS gennem hele deres holdbarhed op til 24 måneder. Mere end 30 forskellige typer næringspuder er tilgængelige for at opfylde de forskellige formål med mikrobiologisk analyse. Ud over det europæiske drikkevandsdirektiv overholder de andre internationale regler og anbefalinger: internationale farmakopéer, DIN og ISO standarder, de amerikanske standarder for vand og fødevarer, mineralvandsbestemmelser, bryggeriretningslinjer, såsom MEBAC eller EBC, og anbefalinger fra fødevareindustrien, såsom LMBG, NCA og ICUMSA, osv.
- problemfri opbevaring op til 24 måneder
- økonomisk ved tids- og omkostningsbesparende
- i henhold til internationale standarder og referencer
- nem håndtering
- valideringsvejledning tilgængelig
- ensartet kvalitet
- meget alsidig
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 9308-1 |
| Farve | Hvid |
| Form | Dehydreret |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | Tergitol TTC |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Sterilitet | Steril |
| Test Type | Mikrobiel påvisning |
| Til brug med (applikation) | E.coli og colibakterier |
| Gitter farve | Grøn |
| Emballagetype | Individuelt pakket |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 1,85 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.7 cm |
| Show More Show Less |