Beskrivelse
Giver hurtig og pålidelig filtrering af små til mellemstore volumener, komplet med tilslutningsklare filterenheder. Sartorius Minisart™ NML sprøjtefiltre, ikke-sterile eliminerer tidskrævende forberedende arbejde, såsom udskiftning af filter og rengøring af filtreringssystemet.
Hurtig og pålidelig filtrering af små til mellemstore volumener, komplet med tilslutningsklare filterenheder eliminerer tidskrævende forberedende arbejde, såsom udskiftning af filter og rengøring af filtreringssystemet. Disse arbejdsbesparende enheder bruges til en lang række applikationer: prøverensning, partikelfjernelse og filtrering.
- Praktisk og let tilgængelig
- Let at bruge
- Bevist kvalitet
- Økonomisk
- Fås i en bred vifte af forskellige typer
- 100% testet under fremstilling
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Sprøjtefilter |
| Til brug med (udstyr) | sprøjte |
| Materiale (membran) | Celluloseacetat |
| Porestørrelse | 0,8μ m |
| Prøvevolumen | 1 til 200 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 6,2 cm 2 |
| Hold volumen op (efter luftrensning) | 0.15 mL |
| Vis mere |