Få mere at vide
Sartorius Minisart™ High Flow sprøjtefiltre: Sterile
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10002261 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,1 μm
0,2μ m
0,45 μm
Outlet stil:
Han Luer Lock
Luer-slip han
Type:
ETO-sterilt High Flow sprøjtefilter
Gamma-sterilt High Flow sprøjtefilter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Outlet stil Type Pakningsstørrelse
10002261 0,2μ m Luer-slip han ETO-sterilt High Flow sprøjtefilter Pakke med 50
10686521 0,2μ m Han Luer Lock ETO-sterilt High Flow sprøjtefilter Pakke med 50
10468061 0,45 μm Luer-slip han Gamma-sterilt High Flow sprøjtefilter Pakke med 50
10439131 0,45 μm Luer-slip han ETO-sterilt High Flow sprøjtefilter Pakke med 50
10362452 0,2μ m Han Luer Lock Gamma-sterilt High Flow sprøjtefilter Pakke med 50
10796472 0,1 μm Han Luer Lock ETO-sterilt High Flow sprøjtefilter Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10002261 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 16541K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 DKK
    1246.29 DKK / Pakke med 50
    Spare 28.71 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Har PES-membranfilter for fremragende flowhastighed og højt filtrerbart volumen. Sartorius Minisart™ Højflow sprøjtefiltre: Sterile giver steril filtrering, partikelfjernelse og ultrarensning. Uafhængige, brugsklare sprøjtefiltre tilbyder strømningshastigheder ved lave indløbstryk, hvilket muliggør en tilsvarende hurtig sterilfiltrering.
Højflowfiltre til sterilfiltrering, partikelfjernelse og ultrarensning. Uafhængige brugsklare sprøjtefiltre med PES-membranfilter har fremragende flowhastighed og højt filtrerbart volumen. Giver hurtig volumensterilisering med maksimal brugerkomfort. Enheder, der er klar til brug, tilbyder flowhastigheder ved lave indløbstryk, hvilket muliggør en tilsvarende hurtig sterilfiltrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Mørkeblå
Engangs Engangsbrug
Filtertype Hydrofil
Materiale (membran) PES
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 6,2 cm 2
Til brug med (applikation) Til steril og pålidelig filtrering af små til mellemstore volumener
Hold volumen op (efter luftrensning) 0.15 mL
Materiale til hus Metaacrylat butadien styren polymerisat (MBS)
Indløbsstil Luer-lås hun
Outlet stil Luer-slip han
Emballage Individuelt pakket
Mængde 50 Pk.
Steriliseringsmetode ETO Steriliseret
Type ETO-sterilt High Flow sprøjtefilter
Volumen (metrisk) 200 mL
Diameter (metrisk) 28 mm
Til brug med (udstyr) sprøjte
Prøvevolumen 1 til 200 ml