Få mere at vide
Sartorius Microsart™ Maxi Vacuum Pumps
Artikelnummer. 15962540 Shop alle Sartorius produkter
Flowhastighed:
22 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15962540
Brand: Sartorius 1669416022
Microsart Maxi vacuum pumps provide up-to-date technology for daily use in the microbiology laboratory environment
Ideal for microbiological filtrations
  • Neoprene membrane pumps
  • Decreased sub lethals, higher recovery rates and shorter incubation times
  • Low noise level
  • Oil-and maintenance-free
  • Controlled and easily adjustable vacuum
  • Pressure filtration with Microsart mini vac possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 100 mbar
Forsendelsesvægt (engelsk) 15.65 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 7.1 kg
Strømstyrke 0.9 A
Elektriske krav 115 V 60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 8 x 10.3 x 4.3 in. (204 x 261 x 110 mm)
Støjniveau 57.5 to 59.0 dB (A)
Watt 130 w
Temperatur (engelsk) Max. 104°F
Temperatur (metrisk) Maks 40°C
Flowhastighed 22 l/min.
Frekvens 60 Hz
Samlet højde (engelsk) 4.3 in.
Samlet højde (metrisk) 10.92 cm
Samlet længde (engelsk) 8 in.
Samlet længde (metrisk) 20.32 cm
Samlet bredde (engelsk) 10.3 in.
Samlet bredde (metrisk) 261 mm
Pumpetype Vacuum Pump
Maksimalt tryk 1 bar
Spænding 115 V