Få mere at vide
Sartorius Microsart™ Tragter
Shop alle Sartorius produkter
Beskrivelse
Brugsklare, sterile polypropylentragte med klik-pas lukning
Microsart Tragter er sterile plastiktragte. De tillader hurtig udførelse af de filtreringer, der kræves i rutinetesten af vand, mad og drikkevarer, farmaceutiske og kosmetiske produkter. EN Sartorius Stedim Biotech gitteret membran er placeret på en rustfrit stål filterstøtte. EN Microsart Tragt er enkelt og praktisk monteret på. Prøven filtreres. Tragten er lavet af polypropylen og er dermed elastisk nok til optimal tætning med en klik-pas lukning. Inddelinger markeres for tilstrækkeligt nøjagtige prøvevolumener. Den store indvendige diameter sikrer en høj flowhastighed. Den optimerede form muliggør en grundig skylning af systemet efter filtrering.
Sikker og pålidelig
Steril emballeret - Sterilisering på brugsstedet er ikke påkrævet
Fuldt engangsbase og tragt - Forberedelses- og steriliseringsfri procedure reducerer risikoen for sekundær kontaminering
Optimeret design og materialer - Ingen væske tilbage efter filtrering, eliminerer behovet for skylning
Nem håndtering
Click-Fit lukning - Hurtig i rutineanalyse, eliminerer risikoen for lækage
Pålidelige resultater - brug en ny, steril tragt til hver test for at undgå krydskontaminering
Tidsbesparende - bare skift tragten, i stedet for at bruge tid på at rense den
Enklere håndtering - ikke længere fastholdelse af varme tragte
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Klar-til-brug trykfilter |
| Materiale | Polypropylen |
| Prøvevolumen | 100 mL |
| Sterilitet | Steril |
| Filtreringsområde | 13,2 cm 2 |
| Tragt materiale | Polypropylen |
| Mængde | Hver |
| Type | Microsart Tragt |
| Volumen (metrisk) | 100 mL |
| Vis mere |