Få mere at vide
Sartorius Microsart™ Tragt dispenser
Shop alle Sartorius produkter
:
Tragt dispenser
Beskrivelse
Tragtdispenser til sikker fjernelse af enkelt, sterilt Microsart @filter
Microsart @filterenheder fås som emballeret på bakker til brug i rene bænke. Emballagen i poser er specielt udviklet til brug sammen med Microsart Tragt dispenser. Tragtdispenseren til sikker fjernelse af enkelt, sterilt Microsart filterenheder har bevist sig i praksis. Selv efter åbning af posen er de resterende tragte beskyttet mod sekundær forurening.
- Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
- Dispenseråbning er lavet af polypropylen og indeholder en silikone O-ring
- Alle disse materialer garanterer pålidelig autoklavering
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Tragt dispenser |