Få mere at vide
Sartorius Microsart™ e.jet overførselsvakuumpumpe
Artikelnummer. 13129065 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Flowhastighed:
4 l/min
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
13129065 4 l/min Hver
1 options
Artikelnummer. 13129065 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 166MP4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14510.00 DKK
    13059.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 1450.10 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
En ny vakuumlaboratoriepumpe i stand til at skabe tilstrækkeligt vakuum til vakuumfiltrering og samtidig overførsel af den filtrerede væske til affald
Designet til at pumpe både gas og væsker, hvilket betyder ingen effektivitetstab eller funktionsfejl grundet vand, der suges ind i pumpehovedet
  • Ideel til prøvefiltrering i mikrobiologi
  • Opnår et transmembrantryk på 600 mbar og en flowhastighed på >4,0 l/min.
  • Konstante flowhastigheder
  • Defineret maksimalt vakuum
  • Ideelt tilbehør til 3-grenet, 2-grenet og 1-grenet manifold, hvilket reducerer driftskompleksiteten
  • Intet behov for sugekolber og vandlåse
  • Sparer 70 % arbejdsplads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 0,4 bar
Elektriske krav 100/230 V 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 4,7 x 6,7 x 7,5 tommer (120 x 170 x 190 mm)
Materiale PTFE, ETFE, polypropylen, EPDM
Temperatur (engelsk) Max. 176 °F
Temperatur (metrisk) Maks 80 °C
Flowhastighed 4 l/min
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (engelsk) 7,5 tommer
Samlet højde (metrisk) 19 cm
Samlet længde (engelsk) 4,7 tommer
Samlet længde (metrisk) 12 cm
Samlet bredde (engelsk) 6,7 tommer
Samlet bredde (metrisk) 170 mm
Pumpetype Vakuumpumpe
Bedømmelse af kabinet IP64
Applikationer Vakuumfiltrering og samtidig overførsel af den filtrerede væske til affald
Maksimalt tryk 1 bar
Spænding 100/230 V