Få mere at vide
Sartorius MA37 Moisture Analyzer
Artikelnummer. 15237519 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Læsbarhed:
1 mg, 0.01%
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Læsbarhed Pakningsstørrelse
15237519 1 mg, 0.01% Hver
1 options
Artikelnummer. 15237519 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MA371
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MA37 Moisture Analyzer til hurtig og pålidelig bestemmelse af fugtindholdet i flydende, pastaagtige og faste stoffer ved hjælp af den termogravimetriske metode.
Til hurtig og pålidelig bestemmelse af fugtindholdet i flydende, pastaagtige og faste stoffer ved hjælp af den termogravimetriske metode.
Basis-modellen med kompakt fodaftryk giver meget nøjagtige resultater. Fuldautomatisk slutpunktsbestemmelse eliminerer den besværlige indsamling af afslutningskriterier. Fugtanalysatoren overvåger tørreprocessen og stopper målingen, når prøvevægten er konstant. Indbygget vejesystem med 1 mg opløsning er specifikt optimeret til brug i områder med højere temperatur og leverer den nødvendige målenøjagtighed.
  • Ideel til drift karakteriseret ved konsekvent rutinemæssige måleopgaver
  • To kraftige metalvarmeelementer opvarmer prøverne; de opvarmes hurtigt, hvilket resulterer i reduceret måletid
  • Varmeelementerne er hurtige, robuste og holdbare; sammenlignet med glasvarmelamper er de særligt modstandsdygtige over for snavs og vibrationer
  • Statuslyset angiver den aktuelle målestatus: kører/START, proces afsluttet/STOP, analysator OFF eller fejl
  • Statuslyset er synligt fra en afstand på op til 10 meter
  • Intuitiv brugergrænseflade, inklusive berøringsskærm og letforståelig menu
  • BetterClean-designet gør det muligt for brugeren at rengøre instrumentets dele nemt og grundigt
  • Varmemodul og prøvekammerplade er aftagelige og tåler opvaskemaskine
  • Aftagelig hætte med bred åbningsvinkel, SoftClose-mekanisme
  • Valg af sprog: Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, kinesisk, polsk, japansk, portugisisk, tyrkisk
  • LED-belyst prøvekammer, inspektionsvindue med gitter over hætten
  • Ekstern kalibrering med valgfri kalibreringsvægt
  • Udskrift ved hjælp af den valgfri, interne YDP30-printer; alternativt kan YDP20-OCE-printeren bruges med en adapter (YCC03-D09)
  • Direkte dataoverførsel til Microsoft™ Windows™-programmer uden yderligere software
  • Slukningsparameter (valgfrit): Fuldautomatisk, Halvautomatisk mg, Halvautomatisk %, Timerindstillinger, Manuel
  • Datagrænseflade: Mini USB
  • Integreret trækskærm
  • Anvendelser: Analyse af fødevarer, drikkevarer, lægemidler, kemikalier, papirmaterialer og miljøbeskyttelsesprodukter. Ideel til dagligt tilbagevendende fugtanalyseopgaver, såsom i produktion eller inspektion af indgående varer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hukommelse Resultaterne gemmes indtil starten af den næste måling
Model- MA37
Gentagelighed For indledende prøvevægt på ca.> 1 g: ±
Certificeringer/compliance GLP-kompatibel, uforanderlig standard for udskrift af resultater ∣ papirbesparende tilstand for kort optagelse
Dimensioner (L x B x H) 40 x 21.5 x 21 cm
Elektriske krav 120 V, 50/60 Hz
Læsbarhed 1 mg, 0.01%
Display Type LCD
Volumen 70 g
Til brug med (applikation) Standard og termofølsomme anvendelser
Prøvestørrelse 5 til 15 g
Temperaturområde (metrisk) 40 °C til 160 °Capacity
Type Moisture Analyzer
Spænding 100/130 V
Lovligt for handel Klasse I