Få mere at vide
Sartorius MA160 Moisture Analyzer
Artikelnummer. 15267519 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Gentagelighed:
For indledende prøvevægt på ca. >1 g:±
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Gentagelighed Pakningsstørrelse
15267519 For indledende prøvevægt på ca. >1 g:± Hver
1 options
Artikelnummer. 15267519 Leverandør Sartorius Leverandørnr. MA1601
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Udfør hurtig og præcis analyse på en bred vifte af produktprøver med maksimal fleksibilitet. MA160 Moisture Analyzer bruger den termogravimetriske metode til at bestemme fugtindholdet i flydende, pastaagtige og faste stoffer bekvemt, pålideligt og på minimal tid.
Udfør hurtig og præcis analyse på en bred vifte af produktprøver med maksimal fleksibilitet. Sartorius MA160 Moisture Analyzer bruger den termogravimetriske metode til at bestemme fugtindholdet i flydende, pastaagtige og faste stoffer bekvemt, pålideligt og på minimal tid.
  • Leverer hurtige, repeterbare resultater og understøtter udviklingen af nye metoder i tre ukomplicerede og intuitive trin
  • Styrer også de genererede metoder professionelt og sikkert og tillader dem at blive overført til andre instrumenter
  • Ideel til fugtanalyse af et varierende udvalg af prøver under forskellige forhold
  • Fuldautomatisk slutpunktsbestemmelse eliminerer den besværlige indsamling af afslutningskriterier
  • Fugtanalysatoren overvåger tørreprocessen og stopper målingen, når prøvevægten er konstant
  • Assistant-software guider brugerne til at udvikle nye metoder til analyse af forskellige prøver; der kan gemmes op til 100 metoder
  • To højtydende AURI-varmeelementer med 600 watt effekt sikrer hurtig prøveopvarmning
  • Varmeelementerne er hurtige, robuste og holdbare; sammenlignet med glasvarmelamper er de særligt modstandsdygtige over for snavs og vibrationer
  • Enhedens funktionalitet kan til enhver tid verificeres med ydelsestestfunktionen; garanterer pålidelige resultater under rutinemæssig brug
  • Hukommelseskapacitet giver brugeren mulighed for at gemme op til 100 forskellige metoder og administrere dem i et metodebibliotek
  • Metodeassistent løser tidskrævende problemer med at bestemme og evaluere de rigtige parametre; giver dig mulighed for hurtigt at udvikle nye metoder
  • Statuslampen angiver den aktuelle målestatus under målingen: kører/START, proces afsluttet/STOP, analysator OFF eller fejl
  • Intuitiv brugergrænseflade, inklusive berøringsskærm og letforståelig menu
  • BetterClean-designet gør det muligt for brugeren at rengøre instrumentets dele nemt og grundigt
  • Varmemodulet og prøvekammerpladen er aftagelige og tåler opvaskemaskine
  • Aftagelig hætte med bred åbningsvinkel, SoftClose-mekanisme
  • Valg af sprog: Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, kinesisk, polsk, japansk, portugisisk, tyrkisk
  • Dataoverførsel: SD-kort, metode-import og eksport-funktion
  • LED-belyst prøvekammer, inspektionsvindue med gitter over hætten
  • Slukningsparameter (valgfrit): Fuldautomatisk, Halvautomatisk mg, Halvautomatisk %, Timerindstillinger, Manuel
  • Integreret trækskærm
  • Udskrift ved hjælp af den valgfri, interne YDP30-printer; alternativt kan YDP20-OCE-printeren bruges med en adapter (YCC03-D09)
  • Ekstern kalibrering med valgfri kalibreringsvægt
  • Datagrænseflade: Mini USB
  • Direkte dataoverførsel til Microsoft™ Windows™-programmer uden yderligere software
  • Anvendelser: Analyse af fødevarer, drikkevarer, lægemidler, kemikalier, papirmaterialer og miljøbeskyttelsesprodukter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hukommelse Resultaterne gemmes for de sidste 999 målinger
Model- MA 160
Gentagelighed For indledende prøvevægt på ca. >1 g:±
Dimensioner (L x B x H) 40 x 21.5 x 21 cm
Elektriske krav 115V/230V, 50/60 Hz
Læsbarhed 1 mg, 0.01%
Display Type LCD
Volumen 200 g
Prøvestørrelse 5 til 15 g
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °Capacity
Type Moisture Analyzer
Spænding 100/130 V
Lovligt for handel Klasse I