Få mere at vide
Sartorius™ Glasfiberprøvepuder, til infrarøde fugtanalysatorer
Artikelnummer. 11849050 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Denver IR-200 Infrarød fugtanalysator
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11849050 Denver IR-200 Infrarød fugtanalysator Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 11849050 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. 6906941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00 DKK
    832.47 DKK / Pakke med 200
    Spare 82.53 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Til brug med alle Denver Moisture Analyzers.
  • Ideel til prøver med et højt fugtindhold
  • Undgå skorpedannelse eller sprøjt af prøver, mens du reducerer analysetiden
  • 90 mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Denver IR-200 Infrarød fugtanalysator
Materiale Glasfiber
Størrelse 90 mm diameter
Type Prøvepude