Få mere at vide
Sartorius Hydrofobisk kantede ikke-sterile cellulosenitrat- og acetatmembranfiltre
Shop alle Sartorius produkterBeskrivelse
Hydrofobe kantmembraner bruges hovedsageligt til koloniantal og sterilitetstest af opløsninger, der indeholder stoffer med antibiotiske egenskaber. Den hydrofobe kant undgår indtrængning af ethvert væksthæmmende stof i membranklemmezonen, hvorfra det ikke kunne skylles ud, og stoffet kunne hæmme mikrobiel vækst under inkubation.
Membraner fås i tre forskellige materialer:
- Cellulosenitrat (celluloseester), et materiale, der sikrer effektiv retention med høje strømningshastigheder og optimal kolonivækst
- Celluloseacetat, et materiale, der kombinerer høje strømningshastigheder og termisk stabilitet med meget lave adsorptionsegenskaber
- Regenereret cellulose, et materiale, der kombinerer fremragende kemisk og termisk stabilitet med meget lave adsorptionsegenskaber
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Membran filter |
| Format | disk |
| Materiale | Cellulosenitrat |
| Materiale (membran) | Cellulosenitrat |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Hydrofobicitet | Hydrofobisk |
| Mængde | 100/Pk. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- X100 MBNE NC EDGE W/B 0,45µ 50MM
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose