Få mere at vide
Sartorius Gridded ikke-sterile cellulosenitratmembranfiltre: 0,45 μm Porestørrelse
Artikelnummer. 10403141 Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
Gitter farve:
Grøn
Green
Hvid
Mørkegrøn
Sort
Farve:
Grå
Grøn
Hvid
White
Mængde:
100 Pk.
1000 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10403141
Brand: Sartorius 1380650N
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De ikke-sterile membranfiltre er lavet af cellulosenitrat (celluloseblandet ester), celluloseacetat eller regenereret cellulose. De kan bruges til kolonitælling, partikeltestning og mikroskopi. Vælg mellem gitter eller ikke-gitter, membraner, enten med eller uden hydrofob kant.
Hvis der anvendes agarplader eller absorberende puder, der skal fugtes med flydende dyrkningsmedium i stedet for næringspudesæt, Sartorius cellulosenitrat (celluloseester) membranfilter anbefales. Membranfiltrene skal naturligvis være fri for mikrober. Til dette formål kan de koges eller autoklaveres. Disse membraner tilbydes i et udvalg af tre forskellige farver, der passer til den specifikke testapplikation og giver en baggrund med høj kontrast til kolonier eller partikler. Disse membranfiltre er i overensstemmelse med følgende normer: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 og EN 12780. Ud over dette er de fremstillet til brug især samtidig med Sartorius Næringspudesæt i overensstemmelse med mange internationale regler og anbefalinger: internationale farmakopéer, DIN og ISO Standarder, de amerikanske standarder for vand og fødevarer, mineralvandsbestemmelser, bryggeriretningslinjer, såsom MEBAC eller EBC, og anbefalinger fra fødevareindustrien, såsom LMBG, NCA og ICUMSA. Alle membraner er fremstillet af cellulosenitrat (celluloseester), et materiale, der sikrer effektiv retention med høje flowhastigheder og optimal kolonivækst. Det trykte gitter opdeler filtreringsområdet i 130 kvadrater, der hver måler 3,1 x 3,1 mm gør tællingen lettere, især for højere bakterietal og for mikrokolonier, men påvirker ikke væksten.
  • Fremragende genvindingsgrad for mikroorganismer
  • 0,45μ m er iflg. til ISO 7704
  • Tre forskellige farver tilgængelige
  • Design: 25, 47 eller 50 mm i diameter, hvid, grå eller grøn og gitter
  • Vækstfremmetest iflg. til ISO 7704: ingen forbedring eller hæmning af gitterlinjerne, ingen forbedring eller hæmning på grund af kemiske ekstraherbare stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Filtertype Membran filter
Format disk
Materiale Cellulosenitrat
Materiale (membran) Cellulosenitrat
Porestørrelse 0,45 μm
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til kolonitælling, sterilitetstestning, partikeltælling, mikroskopi
Gitter farve Mørkegrøn
Mængde 100 Pk.
Type Membran filter
Diameter (metrisk) 50 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CN green-d. green, non-sterile, 0.45 micron
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P230-Holdes befugtet med .
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P372-Eksplosionsfare ved brand.
  • P375-Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
  • P370+P380-Ved brand: Evakuer området.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nitrogen in nitrocellulose