Få mere at vide
Sartorius Glasfiltreringsholder
Artikelnummer. 10758201 Shop alle Sartorius produkter
Type:
Millex Samplicity Filter
Vakuumfilterholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10758201
Brand: Sartorius 16306
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne glasvakuumfiltreringsholder er designet til partikeltestning, klaring og sterilfiltrering med brug af 24 eller 25 mm filtre.
  • Vakuumfilterholder leveres med en glasfrittefilterstøtte, der sikrer en ensartet fordeling af de tilbageholdte partikler; derfor anbefales det, når resterne på filteroverfladen er af interesse.
  • Millex Filteret leveres med en PTFE-belagt skærmfilterstøtte, der har den fordel, at den er nem at rengøre. Derfor anbefales det, når filtratet er påkrævet, eller når væsker, der er svære at fjerne fra glasunderstøtninger, skal undersøges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Vakuumfilterholder, manifoldsystem
Materiale Glas
Sterilitet Steril
Filtreringsområde 3 cm 2
Mængde Hver
Type Vakuumfilterholder
Volumen (metrisk) 30 mL
Diameter (metrisk) membran 2.5 cm