Beskrivelse
- Disse tre filterholdere er specielt designet til brug i mikrobiologisk kvalitetssikring og adskiller sig kun i deres kapacitet
- De genanvendelige tragte har en speciel låseklemme, der forenkler placering og fjernelse af membranfilteret, hvilket sikrer sikker låsning
- For sporbarhed har hver filtertragt et individuelt serienummer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Combisart Tragt |
| Inkluderer | Låseklemme |
| Mængde | 1 stk. |
| Produkttype | Tragt |