Få mere at vide
Sartorius Tragt
Artikelnummer. 15694137 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Combisart System
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
15694137 Combisart System Hver
1 options
Artikelnummer. 15694137 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 6981065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2720.00 DKK
    2488.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 231.71 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Genanvendelige rustfri ståltragte til mikrobiel optælling og partikeltælling.
  • Disse tre filterholdere er specielt designet til brug i mikrobiologisk kvalitetssikring og adskiller sig kun i deres kapacitet
  • De genanvendelige tragte har en speciel låseklemme, der forenkler placering og fjernelse af membranfilteret, hvilket sikrer sikker låsning
  • For sporbarhed har hver filtertragt et individuelt serienummer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Til brug med (udstyr) Combisart System
Type Tragt
Til brug med (applikation) Koloni- eller partikeltælling
Inkluderer Lukkeklemme
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) filter 4.7/5 cm