Beskrivelse
Fuldstændig vandopløselig for at opretholde mikroorganismer
- Levedygtigheden af indsamlede mikroorganismer bibeholdes i en relevant og meningsfuld prøveudtagningstid
- Mikrober i én prøve kan dyrkes i/på forskellige næringsmedier
- Lavt og højt bakterietal kan måles
- Prøven er ikke påvirket af inhibitorer
- Gelatinefilterets opløselighed er en forudsætning for virusprøvetagning
- Fås som filterskiver, egnet til filterholderen 17655 (80 mm dia.) leveres med MD8 Airscan , samt i mindre diametre.
- Engangsfiltermuligheder er individuelt emballerede, forsteriliserede og tilslutningsklare enheder, der hver består af et gelatinemembranfilter og en holder
- Bac. subtilis niger sporer 99,9995% ved 0,25m/s indløbshastighed
- Coli-Phages: fag T1, 99,9% ved 0,3m/s indløbshastighed og 50% rel. luftfugtighed
- Phage T3 , 99,94 % ved 0,3 m/s indløbshastighed og 80 % rel. luft
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Membran filter |
| Format | disk |
| Materiale | Gelatine |
| Porestørrelse | 3.0μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Individuelt indpakket | Nej - 5 filtre/pose |
| nr. pr. sag | 10 x 5 Pakke |
| Mængde | 50/Cs. |
| Tykkelse (metrisk) | 250μ m |
| Vis mere |