Få mere at vide
Sartorius Gelatinemembraner til miljøovervågning af luft
Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
80 mm
Individuelt indpakket:
Ja - i 1 PE-pose hver
Ja - i 3 PE poser hver
Ja - i 3 PE-poser hver, mærke på inderste pose
Nej - 5 filtre/pose
nr. pr. sag:
10 x 5 Pakke
20 x 5 pakker
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
Fuldstændig vandopløselig for at opretholde mikroorganismer
- Levedygtigheden af indsamlede mikroorganismer bibeholdes i en relevant og meningsfuld prøveudtagningstid
- Mikrober i én prøve kan dyrkes i/på forskellige næringsmedier
- Lavt og højt bakterietal kan måles
- Prøven er ikke påvirket af inhibitorer
- Gelatinefilterets opløselighed er en forudsætning for virusprøvetagning
- Fås som filterskiver, egnet til filterholderen 17655 (80 mm dia.) leveres med MD8 Airscan , samt i mindre diametre.
- Engangsfiltermuligheder er individuelt emballerede, forsteriliserede og tilslutningsklare enheder, der hver består af et gelatinemembranfilter og en holder
- Bac. subtilis niger sporer 99,9995% ved 0,25m/s indløbshastighed
- Coli-Phages: fag T1, 99,9% ved 0,3m/s indløbshastighed og 50% rel. luftfugtighed
- Phage T3 , 99,94 % ved 0,3 m/s indløbshastighed og 80 % rel. luft
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Membran filter |
| Format | disk |
| Materiale | Gelatine |
| Porestørrelse | 3.0μ m |
| Sterilitet | Steril |
| Individuelt indpakket | Ja - i 3 PE poser hver |
| nr. pr. sag | Pakke med 10 stk. |
| Mængde | 10/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 250μ m |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X10 MBNE GELATIN MD8 80MM ST 3F
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose