Få mere at vide
Sartorius Gelatinemembraner til miljøovervågning af luft
Artikelnummer. 10097910 Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
80 mm
Individuelt indpakket:
Ja - i 1 PE-pose hver
Ja - i 3 PE poser hver
Ja - i 3 PE-poser hver, mærke på inderste pose
Nej - 5 filtre/pose
nr. pr. sag:
10 x 5 Pakke
20 X 5 Pk.
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 10097910
Brand: Sartorius 1260280ALK
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Saml luftbårne mikrober og vira. Sartorius Miljøgelatinemembraner til luftovervågning garanterer pålidelige og nøjagtige resultater. De er sterile og vandopløselige med en høj retentionsrate. Vælg mellem en række størrelser i enkeltindpakkede engangsfiltre med holdere eller pakker med filterskiver.
Fuldstændig vandopløselig for at opretholde mikroorganismer
  • Levedygtigheden af indsamlede mikroorganismer bibeholdes i en relevant og meningsfuld prøveudtagningstid
  • Mikrober i én prøve kan dyrkes i/på forskellige næringsmedier
  • Lavt og højt bakterietal kan måles
  • Prøven er ikke påvirket af inhibitorer
  • Gelatinefilterets opløselighed er en forudsætning for virusprøvetagning
Til brug med MD8 Airscan™ luftprøvetagere (gelatinefiltermetode)
  • Fås som filterskiver, egnet til filterholderen 17655 (80 mm dia.) leveres med MD8 Airscan , samt i mindre diametre.
  • Engangsfiltermuligheder er individuelt emballerede, forsteriliserede og tilslutningsklare enheder, der hver består af et gelatinemembranfilter og en holder
Fastholdelsesrater
  • Bac. subtilis niger sporer 99,9995% ved 0,25m/s indløbshastighed
  • Coli-Phages: fag T1, 99,9% ved 0,3m/s indløbshastighed og 50% rel. luftfugtighed
  • Phage T3 , 99,94 % ved 0,3 m/s indløbshastighed og 80 % rel. luft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Membran filter
Format disk
Materiale Gelatine
Porestørrelse 3.0μ m
Sterilitet Steril
Individuelt indpakket Nej - 5 filtre/pose
nr. pr. sag 10 x 5 Pakke
Mængde 50/Cs.
Tykkelse (metrisk) 250μ m
Type Gelatine filter
Befugtningsevne Vandopløselig
Diameter (metrisk) 80 mm