Få mere at vide
Sartorius Engangs plastiksprøjter
Artikelnummer. p-4304205 Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10419891
Brand: Sartorius 16647E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Engangsplastiksprøjter, der kan bruges med alle sprøjtefilterholdere og 3-vejs ventiler.
  • Han luer-lok stik
  • Kommer med nål
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Plast
Nålemåler 19 G
Til brug med (applikation) Til filterholdere
Produkttype sprøjte
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 50 mL
Nålespids stil Kegle
Tilslutningstype Han Luer Lock