Få mere at vide
Sartorius Engangs plastiksprøjter
Shop alle Sartorius produkter
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Han luer-lok stik
- Kommer med nål
- Steril
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Plast |
| Nålemåler | 19 G |
| Til brug med (applikation) | Til filterholdere |
| Produkttype | sprøjte |
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Nålespids stil | Kegle |
| Tilslutningstype | Han Luer Lock |
| Sterilitet | Steril |