Beskrivelse
Brug med Vivaspin 20
Brug med Vivaspin 20
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 12 stk./pakke |
| Type | Diafiltreringskop |
| Til brug med (udstyr) | Vivaspin 20 |
| Prøvevolumen | Op til 2 ml |