Få mere at vide
Sartorius Combisart™ Individuelle systemer til kolonitælling
Artikelnummer. 11793713 Shop alle Sartorius produkter
Inkluderer:
Tragte og låg, 50 mm rustfrit stål fritte og pakning
W/o Funnels and Lids
Pakningsstørrelse:
Hver
Produktkod. 11793713
Brand: Sartorius 16219CS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Steril udluftning af hver filterstation
De Sartorius Combisart Systemet giver dig mulighed for at vælge den optimale hardware og forbrugsstoffer til dine behov inden for mikrobiologisk analyse eller partikeltælling i kvalitetssikring. Combisart har et modulært design og gennemprøvet standardtilbehør for at gøre dit valg lettere. I hjertet af Combisart Systemet er en manifold i rustfrit stål designet til at rumme alle typer filterholdere og tragte, såsom klar til brug Biosart 100 skærme, klar til brug Biosart 250 Tragte, brændbare enheder såsom rustfri ståltragte til kolonitælling, autoklaverbare glasfilterholdere og autoklaverbar polycarbonat.
  • Steril udluftning af hver membran efter filtrering
  • Sterilisering iflg ISO 8199
  • Specielle overflader i poleret rustfrit stål muliggør nem rengøring og skylning
  • Filtrering af tre eller seks prøver parallelt
  • Nem udhældning af ikke-filtrerbare prøver
  • Lige så let for højre- og venstrehåndede brugere
  • Maksimal fleksibilitet på grund af forskellige opsætninger
  • Pladsbesparende i autoklaven
  • Rustfrit stål 304
Combisart Konfigurator
De Combisart Configurator muliggør en nem kompilering af Combisart komponenter og viser opsætningen af Combisart hardware bestående af manifold, tragt, vakuumpumpe og tilbehør.
Steril udluftning
Et særligt træk ved Combisart manifold er de rustfri stål tre-vejs ventiler (haner). De gør det muligt at styre vakuumet for hver filterholder individuelt, og hver filterstation kan udluftes sterilt. Dette udelukker sekundær kontaminering af filterets underside. Da den mest pålidelige steriliseringsmetode er autoklavering Combisart design giver en unik fordel for denne metode. Efter at have indsat membranfiltrene i filterholderne, kan du blot skrue dem af som en hel enhed fra hver arbejdsstation og autoklavere dem. Du kan endda hælde en ikke-filtrerbar prøve ud fra hver enhed. Og Combisart gør filtrering lige let for venstre- eller højrehåndede brugere i dit laboratorium, fordi tragte kan placeres, så de passer til den enkelte bruger.
Maksimal økonomi
Krav og applikationer kan ændre sig over tid. Med Combisart , kan du hurtigt tilpasse din nuværende udstyrskonfiguration til at opfylde nye krav. Det betyder, at du kan skifte fra en genanvendelig filterholder til en engangsenhed uden at kræve en ny investering i udstyr. Uanset hvilke krav du stiller til vores produkter i dag, er valget af filterholdere, der bedst opfylder dine behov, dit.
Det rigtige udstyr til din applikation
I forbindelse med enkeltbasen 16840 er de fleksible til at tilpasse engangs Biosart 250 tragte i rustfrit stål. Filterstøtten i rustfrit stål på enkeltbasen 16840 tillader en homogen fordeling af resterne på membranfilteroverfladen. De Biosart 100 adapter 16414 sikrer, at monitorerne er placeret perfekt plant, hvilket minimerer risikoen for kontaminering under filtrering. For et lavt antal prøver at teste, anbefaler vi brugen af vores 1-grenede manifold eller et af de individuelle systemer på toppen af en sugekolbe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttype 1 grenmanifold (1 X 100mL med tragte og låg, Inkluderer rustfrit stålfrit (50 mm) og pakning)
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Filtreringsområde 12,5 cm 2
Indløbsstil Huntråd, TR 20 x 2
Materiale Rustfrit stål
Outlet stil Slangenippel, DN 10
Prøvestørrelse 3 eller 6
Diameter (engelsk) 1,85/1,96 tommer.
Diameter (metrisk) 4.7/5cm
Certificeringer/compliance ISO 8199, BS 304S31, AISI 304
Til brug med (applikation) Mikrobiologisk analyse eller partikeltælling i kvalitetssikring
Inkluderer Tragte og låg, 50 mm rustfrit stål fritte og pakning
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.