Få mere at vide
Sartorius Cellulosenitratmembranfiltre
Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
90 mm
100 mm
Porestørrelse:
0,45 μm
0,65μ m
0,8μ m
1.2μ m
3 μm
5 μm
8μ m
Flowhastighed:
130 ml/min.
200 ml/min.
430 ml/min.
570 ml/min.
70 ml/min.
750 ml/min.
Mængde:
100/Pk.
25/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
Kombinerer ensartet porestruktur med høje flow- og adsorptionshastigheder. Sartorius Cellulosenitratmembranfiltre er fremragende egnede til diagnostiske sæt. Ikke-sterile, hydrofile filtre i en række forskellige diametre og porestørrelser er bulkpakkede for at spare penge og plads.
- Cellulosenitratfiltre kombinerer høje strømningshastigheder med høj ikke-specifik adsorption
- Defineret partikelretention og fremragende, pålidelige fangsthastigheder for mikroorganismer
- Meget fordelagtig til diagnosesæt og kompatibel med vandige opløsninger, kulbrinter og flere andre organiske opløsningsmidler
- Filtre har en ensartet porestruktur og fås i forskellige diametre og porestørrelser
- Porestørrelser: 0,45 μm, 0,65 μm, 0,8 μm, 1,2 μm, 3,0 m, μ5 m μog 8 μm
- De større porestørrelser (8μ m, 5μ m, 3μ m) er nyttige til celleretention og forfiltrering
- Porestørrelsen på 0,45 er ideel til partikelopsamling og filtrering
- Diameter: 13, 25, 37, 47, 50, 90 og 100 mm (0,5 til 3,9 tommer)
- Uristede filtre kan steriliseres via autoklave (våd) til °121 C, ethylenoxid ellerγ -bestråling til 25 kGy
- Æskeetiketten angiver type, mængde, diameter, porestørrelse og partinummer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bubble Point | 0,3 bar |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Membran filter |
| Format | disk |
| Materiale | Cellulosenitrat |
| Materiale (membran) | Cellulosenitrat |
| Porestørrelse | 8μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P230-Holdes befugtet med .
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P372-Eksplosionsfare ved brand.
- P375-Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.