Beskrivelse
Tilbydes med flere MWCO'er og to membranmuligheder:
- Cellulosetriacetat (CTA) har høj hydrofilicitet og meget lav ikke-specifik binding.
- Disse membraner er støbt uden en støtte, der kan binde filtrerede opløste stoffer, og er ideelle, hvor høj målmolekylegenvinding fra filtratet er vigtig.
- Polyethersulfon (PES) membraner udviser lave begroningsegenskaber,
- Har en ensartet overflade, fri for hydrofobe eller hydrofile interaktioner, der tilbyder fremragende proteingenvinding for de fleste løsninger.
Typiske applikationer til Vivaspin™ Filtratet inkluderer:
- Prøveforberedelse til frit stof
- Metabolit- eller hormonanalyser
- Prøve deproteinisering
- Adskillelse af proteiner fra stoffer med lav molekylvægt i biologiske prøver
- Prøvekapacitet på 0,5 til 2,5 ml
- Kan bruges i rotorer med fast vinkel eller svingskovl, der accepterer standard koniske eller fladbundede 15 mL centrifugerør
- Filtrer typisk 90 % af det indledende prøvevolumen på 30 minutter
- Undgå for tidlig blokering af membranen af partikelfyldte prøver
- Hent ultrafiltratet umiddelbart efter centrifugering uden nogen adskillelse
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Filtertype | Ultrafiltrering |
| Materiale (membran) | PES |
| MWCO | 300 kDa |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Lille volumen centrifugal ultrafiltrering af biologiske prøver |
| Maks. Kraft | 2000xG (rotor med fast vinkel); 2500xG (svingende skovlrotor) |
| Mængde | 12 Pk. |
| Type | Centrifugalt ultrafilter |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 2,5 ml |
| Vis mere |