Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ Filtrat centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10323731 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
MWCO:
10 kDa
100 kDa
20 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 og 100 kDa
Materiale (membran):
Cellulose triacetat
Cellulosetriacetat, PES
PES
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO Materiale (membran) unitSize
10323731 10 kDa Cellulose triacetat Pakke med 12
11785525 5, 10, 30, 50 og 100 kDa Cellulosetriacetat, PES Pakke med 12
10333731 100 kDa PES Pakke med 12
10139470 5 kDa Cellulose triacetat Pakke med 12
10212131 20 kDa Cellulose triacetat Pakke med 12
10778821 300 kDa PES Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10323731 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 13239E
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fjern proteiner fra prøver, der er svære at filtrere, selv fuldblod. Sartorius Vivaspin™ Filtrat udfører centrifugal ultrafiltrering mod centrifugalkraftens retning for hurtig og enkel fremstilling af proteinfri ultrafiltrater. PES og CTA membraner til 5000 til 300.000 Dalton MWCO.
Tilbydes med flere MWCO'er og to membranmuligheder:
  • Cellulosetriacetat (CTA) har høj hydrofilicitet og meget lav ikke-specifik binding.
  • Disse membraner er støbt uden en støtte, der kan binde filtrerede opløste stoffer, og er ideelle, hvor høj målmolekylegenvinding fra filtratet er vigtig.
  • Polyethersulfon (PES) membraner udviser lave begroningsegenskaber,
  • Har en ensartet overflade, fri for hydrofobe eller hydrofile interaktioner, der tilbyder fremragende proteingenvinding for de fleste løsninger.
Typiske applikationer til Vivaspin™ Filtratet inkluderer:
  • Prøveforberedelse til frit stof
  • Metabolit- eller hormonanalyser
  • Prøve deproteinisering
  • Adskillelse af proteiner fra stoffer med lav molekylvægt i biologiske prøver
  • Prøvekapacitet på 0,5 til 2,5 ml
  • Kan bruges i rotorer med fast vinkel eller svingskovl, der accepterer standard koniske eller fladbundede 15 mL centrifugerør
  • Filtrer typisk 90 % af det indledende prøvevolumen på 30 minutter
  • Undgå for tidlig blokering af membranen af partikelfyldte prøver
  • Hent ultrafiltratet umiddelbart efter centrifugering uden nogen adskillelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale (membran) Cellulose triacetat
MWCO 10 kDa
Prøvevolumen 2.5 mL
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Lille volumen centrifugal ultrafiltrering af biologiske prøver
Maks. Kraft 2000xG (rotor med fast vinkel); 2500xG (svingende skovlrotor)
Mængde 12 Pk.
Type Centrifugalt ultrafilter
Volumen (metrisk) 0,5 til 2,5 ml
Længde (metrisk) 93 mm
Diameter (metrisk) 14 mm