Få mere at vide
Sartorius Vivaspin™ Filtrat centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10212131 Shop alle Sartorius produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
20 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 og 100 kDa
Materiale (membran):
Cellulose triacetat
Cellulosetriacetat, PES
PES
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10212131
Brand: Sartorius 13249E
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fjern proteiner fra prøver, der er svære at filtrere, selv fuldblod. Sartorius Vivaspin™ Filtrat udfører centrifugal ultrafiltrering mod centrifugalkraftens retning for hurtig og enkel fremstilling af proteinfri ultrafiltrater. PES og CTA membraner til 5000 til 300.000 Dalton MWCO.
Tilbydes med flere MWCO'er og to membranmuligheder:
  • Cellulosetriacetat (CTA) har høj hydrofilicitet og meget lav ikke-specifik binding.
  • Disse membraner er støbt uden en støtte, der kan binde filtrerede opløste stoffer, og er ideelle, hvor høj målmolekylegenvinding fra filtratet er vigtig.
  • Polyethersulfon (PES) membraner udviser lave begroningsegenskaber,
  • Har en ensartet overflade, fri for hydrofobe eller hydrofile interaktioner, der tilbyder fremragende proteingenvinding for de fleste løsninger.
Typiske applikationer til Vivaspin™ Filtratet inkluderer:
  • Prøveforberedelse til frit stof
  • Metabolit- eller hormonanalyser
  • Prøve deproteinisering
  • Adskillelse af proteiner fra stoffer med lav molekylvægt i biologiske prøver
  • Prøvekapacitet på 0,5 til 2,5 ml
  • Kan bruges i rotorer med fast vinkel eller svingskovl, der accepterer standard koniske eller fladbundede 15 mL centrifugerør
  • Filtrer typisk 90 % af det indledende prøvevolumen på 30 minutter
  • Undgå for tidlig blokering af membranen af partikelfyldte prøver
  • Hent ultrafiltratet umiddelbart efter centrifugering uden nogen adskillelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Filtertype Ultrafiltrering
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Materiale (membran) Cellulose triacetat
MWCO 20 kDa
Prøvevolumen 2.5 mL
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Lille volumen centrifugal ultrafiltrering af biologiske prøver
Maks. Kraft 2000xG (rotor med fast vinkel); 2500xG (svingende skovlrotor)
Mængde 12 Pk.
Type Centrifugalt ultrafilter
Volumen (metrisk) 0,5 til 2,5 ml
Længde (metrisk) 93 mm
Diameter (metrisk) 14 mm